Learn More
Sartorius Sartolab™ P20 Filtersysteme
Filtern Sie Gewebekulturlösungen schnell, wirtschaftlich und zuverlässig. Sartorius Sartolab™ P20 Plus Filtersysteme sind sterile, gebrauchsfertige Einheiten. Ein großer Filtrationsbereich und eine automatische Entlüftung sorgen für hohe Durchflussraten. Erhältlich mit PES- oder SFCA-Membran, verschiedenen Anschlüssen oder mit Vorfilter für die Verarbeitung von bis zu 10 l.
Marke:  Sartorius 18056----------D
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10146690
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Filtern Sie Gewebekulturlösungen schnell, wirtschaftlich und zuverlässig. Sartorius Sartolab™ P20 Plus Filtersysteme sind sterile, gebrauchsfertige Einheiten. Ein großer Filtrationsbereich und eine automatische Entlüftung sorgen für hohe Durchflussraten. Erhältlich mit PES- oder SFCA-Membran, verschiedenen Anschlüssen oder mit Vorfilter für die Verarbeitung von bis zu 10 l.
Der neue Weg zur zuverlässigen Sterilfiltration
  • Gebrauchsfertiges Gerät mit großer Filterfläche (20 cm2) für die schnelle Filtration
  • Sterilisiert schnell und zuverlässig Medien und wässrige Lösungen mit optimalen Durchsätzen
  • Entlüftet sämtliche eingeschlossene Luft automatisch durch die PTFE-Membran-geschützten Entlüftungsöffnungen
  • Eine kostengünstige Lösung durch ein außerordentlich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Durch einen integrierten, bindemittelfreien, glasfaserverstärkten Vorfilter kann das gesamte filtrierbare Volumen oft verdoppelt werden
  • Hochwertige Konstruktion; jede Charge wird nach strengen Kriterien getestet, um Sterilität und Integrität zu gewährleisten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
USP, Klasse VI
Single-use
SFCA (Membran)
0,2 μm
Steril
Zuverlässige sterile Filtration von Gewebekulturlösungen
3 bar
10/Packung
100 ml bis 10 l
100 ml bis 10 l
Schlauchtülle/Schlauchtülle
Ready-to-Use Pressure Filter
SFCA
100 mL to 5 L
20 cm2
Filling Bell
5 bar
Ohne Vorfilter, Abfüllglocke
0,9 mL
100 ml bis 10 l