Learn More
Sartorius Sartolab™ P20 Filtersysteme
BIOPHARMA
Filtern Sie Gewebekulturlösungen schnell, wirtschaftlich und zuverlässig. Sartorius Sartolab™ P20 Plus Filtersysteme sind sterile, gebrauchsfertige Einheiten. Ein großer Filtrationsbereich und eine automatische Entlüftung sorgen für hohe Durchflussraten. Erhältlich mit PES- oder SFCA-Membran, verschiedenen Anschlüssen oder mit Vorfilter für die Verarbeitung von bis zu 10 l.
Marke:  Sartorius 18068----------D
156.99 EUR gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11750975
  • 200.00 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Filtern Sie Gewebekulturlösungen schnell, wirtschaftlich und zuverlässig. Sartorius Sartolab™ P20 Plus Filtersysteme sind sterile, gebrauchsfertige Einheiten. Ein großer Filtrationsbereich und eine automatische Entlüftung sorgen für hohe Durchflussraten. Erhältlich mit PES- oder SFCA-Membran, verschiedenen Anschlüssen oder mit Vorfilter für die Verarbeitung von bis zu 10 l.
Der neue Weg zur zuverlässigen Sterilfiltration
  • Gebrauchsfertiges Gerät mit großer Filterfläche (20 cm2) für die schnelle Filtration
  • Sterilisiert schnell und zuverlässig Medien und wässrige Lösungen mit optimalen Durchsätzen
  • Entlüftet sämtliche eingeschlossene Luft automatisch durch die PTFE-Membran-geschützten Entlüftungsöffnungen
  • Eine kostengünstige Lösung durch ein außerordentlich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Durch einen integrierten, bindemittelfreien, glasfaserverstärkten Vorfilter kann das gesamte filtrierbare Volumen oft verdoppelt werden
  • Hochwertige Konstruktion; jede Charge wird nach strengen Kriterien getestet, um Sterilität und Integrität zu gewährleisten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
USP, Klasse VI
Single-use
Polycarbonate
0,2 μm
Steril
Zuverlässige sterile Filtration von Gewebekulturlösungen
3 bar
10 Packung
100 ml bis 10 l
Luer Lock/Schlauchtülle
Ready-to-Use Pressure Filter
PES
100 mL to 5 L
20 cm2
Glass Prefilter, Filling Bell
5 bar
Vorfilter aus Glas, Abfüllglocke
0,9 mL