Learn More
Sartorius Sartolab™ P20 Filtersysteme
BIOPHARMA
Filtern Sie Gewebekulturlösungen schnell, wirtschaftlich und zuverlässig. Sartorius Sartolab™ P20 Plus Filtersysteme sind sterile, gebrauchsfertige Einheiten. Ein großer Filtrationsbereich und eine automatische Entlüftung sorgen für hohe Durchflussraten. Erhältlich mit PES- oder SFCA-Membran, verschiedenen Anschlüssen oder mit Vorfilter für die Verarbeitung von bis zu 10 l.
102.00 € - 200.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität USP, Klasse VI
Porengröße 0,2 μm
Sterilität Steril
Filtrationsbereich 20 cm2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zuverlässige sterile Filtration von Gewebekulturlösungen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Verbinder Typ Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Verbinder Typ Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10654861
Unterlagen ansehen
Sartorius
18053----------D
Luer Lock/Schlauchtülle Sartolab P20 Plus Filtersystem 100 ml bis 5 l Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
10146690
Unterlagen ansehen
Sartorius
18056----------D
Schlauchtülle/Schlauchtülle Ohne Vorfilter, Abfüllglocke 100 ml bis 10 l Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
10549631
Unterlagen ansehen
Sartorius
18052----------D
Schlauchtülle/Schlauchtülle Ohne Vorfilter, Abfüllglocke 100 ml bis 5 l Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
10004890
Unterlagen ansehen
Sartorius
18058----------D
Luer Lock/Schlauchtülle Ohne Vorfilter, Abfüllglocke 100 ml bis 10 l Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11750975
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius
18068----------D
Luer Lock/Schlauchtülle Vorfilter aus Glas, Abfüllglocke 100 ml bis 10 l
200.00 €
10 Stück
Verfügbar ab: 08-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11770975
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius
18075----------D
Luer Lock/Schlauchtülle Vorfilter aus Glas, ohne Abfüllglocke 100 ml bis 5 l
162.00 €
10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Filtern Sie Gewebekulturlösungen schnell, wirtschaftlich und zuverlässig. Sartorius Sartolab™ P20 Plus Filtersysteme sind sterile, gebrauchsfertige Einheiten. Ein großer Filtrationsbereich und eine automatische Entlüftung sorgen für hohe Durchflussraten. Erhältlich mit PES- oder SFCA-Membran, verschiedenen Anschlüssen oder mit Vorfilter für die Verarbeitung von bis zu 10 l.
Der neue Weg zur zuverlässigen Sterilfiltration
  • Gebrauchsfertiges Gerät mit großer Filterfläche (20 cm2) für die schnelle Filtration
  • Sterilisiert schnell und zuverlässig Medien und wässrige Lösungen mit optimalen Durchsätzen
  • Entlüftet sämtliche eingeschlossene Luft automatisch durch die PTFE-Membran-geschützten Entlüftungsöffnungen
  • Eine kostengünstige Lösung durch ein außerordentlich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Durch einen integrierten, bindemittelfreien, glasfaserverstärkten Vorfilter kann das gesamte filtrierbare Volumen oft verdoppelt werden
  • Hochwertige Konstruktion; jede Charge wird nach strengen Kriterien getestet, um Sterilität und Integrität zu gewährleisten
Spezifikation
Spezifikation
USP, Klasse VI
Steril
Zuverlässige sterile Filtration von Gewebekulturlösungen
5 bar
0,2 μm
20 cm2
3 bar
10/Packung