Learn More
Sartorius Sartolab™ P20 Filtersysteme
Filtern Sie Gewebekulturlösungen schnell, wirtschaftlich und zuverlässig. Sartorius Sartolab™ P20 Plus Filtersysteme sind sterile, gebrauchsfertige Einheiten. Ein großer Filtrationsbereich und eine automatische Entlüftung sorgen für hohe Durchflussraten. Erhältlich mit PES- oder SFCA-Membran, verschiedenen Anschlüssen oder mit Vorfilter für die Verarbeitung von bis zu 10 l.
Marke: Sartorius 18058----------D
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Filter tissue culture solutions quickly, economically and reliably. Sartorius Sartolab™ P20 Plus Filter Systems are sterile, ready-to-use units. A large filtration area and automatic de-aeration ensures high flow rates. Available with PES or SFCA membrane, different connectors or with a prefilter to process up to 10L.
Der neue Weg zur zuverlässigen Sterilfiltration- Gebrauchsfertiges Gerät mit großer Filterfläche (20 cm2) für die schnelle Filtration
- Sterilisiert schnell und zuverlässig Medien und wässrige Lösungen mit optimalen Durchsätzen
- Entlüftet sämtliche eingeschlossene Luft automatisch durch die PTFE-Membran-geschützten Entlüftungsöffnungen
- Eine kostengünstige Lösung durch ein außerordentlich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Durch einen integrierten, bindemittelfreien, glasfaserverstärkten Vorfilter kann das gesamte filtrierbare Volumen oft verdoppelt werden
- Hochwertige Konstruktion; jede Charge wird nach strengen Kriterien getestet, um Sterilität und Integrität zu gewährleisten
Spezifikation
Netzmittelfreies Zelluloseacetat | |
Ohne Vorfilter, Abfüllglocke | |
Luer Lock/Schlauchtülle | |
Zuverlässige sterile Filtration von Gewebekulturlösungen | |
5 bar | |
0.2μ m | |
10/Packung | |
0.9 ml |
Steril | |
USP, Klasse VI | |
20 cm2 | |
3 bar | |
SFCA | |
Sartolab P20 Plus Filtersystem | |
100 ml bis 10 l |