Learn More
Sartorius Sartolab™ P20-Druckfilter, Typ 18072-D, 0.7μm GF
Sartolab™ P20 Plus mit Glasfaserfilter ist für die Klärung oder Vorfiltration von partikelbeladenen Flüssigkeiten optimiert. Der Typ 18072 verfügt über einen Luer-Lock-Einlass und einen Schlauchanschluss. Version D ist eine nicht sterile Packung und kann mit Ethylenoxid (EO) oder Gammabestrahlung sterilisiert werden.
Marke: Sartorius 18072----------D
53.96 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21897" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.54000kg
Beschreibung
Sartolab™ P20-Einheiten lassen sih druckbeaufschlagt mit Spritze, Membranpumpe oder Schlauchpumpe verarbeiten. Dies ermöglicht die schnelle und zuverlässige Sterilisation von 100 ml auf 5 Liter Medien und wässrigen Lösungen. Die große Filtrationsfläche (20 cm2) gewährleistet hohe Flussraten und optimale hohe Gesamtdurchsätze.
Die Einheit mit GF-Vorfilter hat eine höhere chemische Kompatibilität als Einheiten mit SFCA. Sie können daher mit Alkoholen und anderen Lösungsmitteln verwendet werden, haben aber keine PTFE-Entlüftungsöffnungen wie Sartolab™ P20-Filter mit SFCA-Membran.
- Schnelle Filtration
- Ökonomisch
- Höchster Durchsatz
- Für wässrige und Lösungsmittelproben
Spezifikation
Durchsichtig | |
Polycarbonat | |
Nicht steril | |
Druckgesteuerte Filtration | |
10/Packung | |
Filtrationsgerät | |
1 mL |
Luer-Lock-Einlass, Stepp-Schlauchverbinder (6 - 12 mm) Auslass | |
Glasfaser | |
20 cm2 | |
Berstdruck: 5.0 Bar / (72.5 psi | |
50 °C | |
6 mL | |
50 mm |