Learn More
Sartorius Filterpapiere für qualitative Analysen Gütegrad 1290
Diese Filterpapiere für qualitative Analysen werden im Wesentlichen für analytische Zwecke und Routineanalysen verwendet, wenn keine gravimetrischen Analysen erforderlich sind. Sie sind nassverstärkt und können für Druck- und Vakuumfiltration verwendet werden.
Marke:  Sartorius FT-3-208-110
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10032361
  • 11.15 € / 100 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 03-11-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Aus optimiertem Zellstoff und Baumwolllinters mit einem α-Zellulosegehalt von > 95 %. Aschegehalt < 0,1 % gemäß DIN 54370. Nassfest.
Spezifikation
Spezifikation
110 mm
1290
100/Packung
Scheibe
3 bis 5 μm
0,21 mm