Learn More
Sartorius Filterpapiere für qualitative Analysen Gütegrad 1292
Diese Filterpapiere für qualitative Analysen werden im Wesentlichen für analytische Zwecke und Routineanalysen verwendet, wenn keine gravimetrischen Analysen erforderlich sind. Sie sind nassverstärkt und können für Druck- und Vakuumfiltration verwendet werden.
11.30 € - 65.50 €
Spezifikation
Format | Scheibe |
---|---|
Particle Retention | 5 bis 8 μm |
Filtrationsgeschwindigkeit | 50 Sekunden |
Güte | 1292 |
Menge | 100/Packung |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10401622
|
Sartorius
FT-3-210-240 |
240 mm |
65.50 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10555511
|
Sartorius
FT-3-210-185 |
185 mm |
40.30 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10765892
|
Sartorius
FT-3-210-110 |
110 mm |
16.10 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10672392
|
Sartorius
FT-3-210-150 |
150 mm |
26.90 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10337501
|
Sartorius
FT-3-210-070 |
70 mm |
12.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10347501
|
Sartorius
FT-3-210-090 |
90 mm |
12.30 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10584941
|
Sartorius
FT-3-210-125 |
125 mm |
20.70 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10632602
|
Sartorius
FT-3-210-055 |
55 mm |
11.30 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Aus optimiertem Zellstoff und Baumwolllinters mit einem α-Zellulosegehalt von > 95 %. Aschegehalt < 0,1 % gemäß DIN 54370. Nassfest.Spezifikation
Scheibe | |
50 Sekunden | |
100/Packung |
5 bis 8 μm | |
1292 | |
0,17 mm |