Learn More
Sartorius Filterpapiere für qualitative Analysen Gütegrad 292
Diese Filterpapiere eignen sich besonders für qualitative Analysen, die einen niedrigen Aschegehalt erfordern.
Marke:  Sartorius FT-3-215-110
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10062401
  • 16.70 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 22-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Reine Baumwoll-Linter oder Baumwoll-Linter mit optimiertem Zellstoff
  • Keine Zusätze, wie z.B. Nassverfestigungsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Scheibe
Cotton Linters
4 to 7 μm
292 a
0,19 mm
110 mm
Conical Funnel
4 bis 7 μm
97 Sekunden
100/Packung
Qualitative Filter Paper