Beschreibung
- Reine Baumwoll-Linter oder Baumwoll-Linter mit optimiertem Zellstoff
- Keine Zusätze, wie z.B. Nassverfestigungsmittel
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Gefaltet |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Konischer Trichter |
| Material | Baumwolllinter |
| Particle Retention | 4 bis 7 μm |
| Filtrationsgeschwindigkeit | 97 Sekunden |
| Güte | 292 a |
| Menge | 100/Packung |
| Dicke (metrisch) | 0,19 mm |
| Typ | Filterpapier für qualitative Analysen |
| Durchmesser (metrisch) | 150 mm |