Learn More
Sartorius Filterpapiere für qualitative Analysen Gütegrad 293
Diese Filterpapiere für qualitative Analysen werden im Wesentlichen für analytische Zwecke und Routineanalysen verwendet, wenn keine gravimetrischen Analysen erforderlich sind. Sie sind nassverstärkt und können für Druck- und Vakuumfiltration verwendet werden.
Marke:  Sartorius FT-3-211-090
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11731195
  • 8.54 € / 100 Stück
Verfügbar ab
07-06-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Aus optimiertem Zellstoff und Baumwolllinters mit einem α-Zellulosegehalt von > 95 %. Aschegehalt < 0,1 % gemäß DIN 54370. Nassfest.
Spezifikation
Spezifikation
90 mm
293
100 pro Packung
Scheibe
1 bis 2 μm
0,15mm