Learn More
Sartorius Filterpapiere des qualitativen Gütegrads 37/N
Diese Papiersorte kommt in der Regel für analytische und technische Zwecke zum Einsatz. Aufgrund ihrer Struktur zeichnet sie sich durch eine schnelle Durchflussrate aus.
18.90 € - 26.30 €
Spezifikation
Format | Scheibe |
---|---|
Filtrationsgeschwindigkeit | 4 Sekunden |
Güte | 37/N |
Menge | 50/Packung |
Dicke (metrisch) | 0,5 mm |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11790496
|
Sartorius
FT-3-480-150 |
150 mm |
26.30 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15942950
|
Sartorius
FT-3-480-110 |
110 mm |
18.90 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Aus optimiertem Zellstoff und Baumwolllinters mit einem α-Zellulosegehalt von > 95 %. Aschegehalt zwischen 0,1 und 0,15 %. Nassfest.Spezifikation
Scheibe | |
37/N | |
0,5 mm |
4 Sekunden | |
50/Packung |