Learn More
Sartorius Faltenfilter, Sorte:5 H/N, 85 g/m², D=150 mm (VE=100 Stck.)
Diese Papiersorte kommt in der Regel für analytische und technische Zwecke zum Einsatz. Aufgrund ihrer Struktur zeichnet sie sich durch eine schnelle Durchflussrate aus.
Marke:  Sartorius FT-4-423-150
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Artikelnummer. 10545701
  • 129.00 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus optimiertem Zellstoff und Baumwolllinters mit einem α-Zellulosegehalt von >95 %
  • Aschegehalt zwischen 0.1 und 0.15 %
  • Nassfest
Spezifikation
Spezifikation
Gefaltet
5 H/N
0,28 mm
3 Sekunden
100/Packung
150 mm