Learn More
Sartorius Filterpapiere für qualitative Analysen Gütegrad 388
Diese Filterpapiere eignen sich für quantitative und gravimetrische Analysen sowie zur Druck- oder Vakuumfiltration. Sie bestehen aus 100 % Baumwolllinters mit einem α-Cellulosegehalt von > 98 % und sind säuregewaschen, um die Papiere aschefrei zu machen und eine hohe Reinheit zu erreichen.
12.30 € - 336.00 €
Spezifikation
Farbcode | Schwarz |
---|---|
Format | Scheibe |
Particle Retention | 10 bis 15 μm |
Filtrationsgeschwindigkeit | 10 Sekunden |
Güte | 388 |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15982840
|
Sartorius
FT-3-101-400 |
400 mm |
336.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10460473
|
Sartorius
FT-3-101-185 |
185 mm |
89.60 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10046261
|
Sartorius
FT-3-101-240 |
240 mm |
276.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10547251
|
Sartorius
FT-3-101-150 |
150 mm |
59.60 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10517441
|
Sartorius
FT-3-101-125 |
125 mm |
49.30 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10233861
|
Sartorius
FT-3-101-110 |
110 mm |
35.50 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10395311
|
Sartorius
FT-3-101-090 |
90 mm |
33.10 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15952840
|
Sartorius
FT-3-101-050 |
50 mm |
12.30 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10305561
|
Sartorius
FT-3-101-055 |
55 mm |
14.50 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10243811
|
Sartorius
FT-3-101-070 |
70 mm |
16.10 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10692712
|
Sartorius
FT-3-101-047 |
47 mm |
12.30 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10726092
|
Sartorius
FT-3-101-045 |
45 mm |
12.30 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Filterpapier für qualitative Analysen, Gütegrad 388
- Aschefrei (Aschegehalt ≤ 0,01 % gemäß DIN 540370)
- Nassfest
- Farbkodierte Box für einfache Auswahl
Spezifikation
Schwarz | |
10 bis 15 μm | |
388 | |
0,21 mm |
Scheibe | |
10 Sekunden | |
100/Packung |