Learn More
Sartorius Zubehör für die Membranfiltration mit Biosart™ 100
Artikelnummer. 10730403 Alle ansehen Sartorius Produkte
Change view
Click to view available options
Typ:
Adapter
Material:
ABS-Copolymer
Edelstahl
Silikon
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Für den einfachen Transfer von Membranen auf Agarplatten
Passt Biosart 100 Monitor auf 16840 oder 16841 Basis
Zum Anschluss der Biosart 100 Monitore auf Combisart Verteiler 16844, 16842 und 16843
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Material Zur Verwendung mit (Anwendung) unitSize
10730403 Adapter Edelstahl Zum Anschluss der Biosart 100 Monitore auf Combisart Verteiler 16844, 16842 und 16843 1 Stück
11765545 Adapter ABS-Copolymer Für den einfachen Transfer von Membranen auf Agarplatten 1 Stück
11392120 Adapter Silikon Passt Biosart 100 Monitor auf 16840 oder 16841 Basis 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10730403 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. 16835
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Biosart™ 100 Membranfiltration wurde speziell für das mikrobiologische Testen von Pharmazeutika, Lebensmitteln, Getränken, Wasser und anderen Lebensmitteln entwickelt.
Zubehörbeschreibungen
Adapter, ABS-Copolymer – 14-555-780
  • Biosart 100 Membranheber
  • Für den einfachen Transfer von Membranen auf Agarplatten
Adapter, Polypropylen – 14-555-779
  • Biosart 100 Adapter
  • Zum Aufsatz von Biosart 100 Monitoren auf 50 mm-Halterungen
Adapter, Silikon – 14-555-778
  • Biosart 100 Adapter
  • 50 mm-Fritte aus Edelstahl mit Silikondichtung
  • Zum Anschluss des Biosart 100 Monitors auf den 16840- oder 16841-Sockel
Adapter, Edelstahl – 14-555-781
  • Biosart 100 Adapter für die Aufnahme verschiedener Trichtertypen
  • Zum Anschluss der Biosart 100 Monitore auf Combisart™ Verteiler 16844, 16842 und 16843
Stopfen, Silikon – 14-555-817
  • Ersatzstopfen für 16385
  • 16385 dient dem Aufsatz von Biosart 100 Monitoren auf Combisart Verteiler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Filtertyp Verteiler
Zur Verwendung mit (Geräte) Sartorius Biosart 100
Material Edelstahl
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Anschluss der Biosart 100 Monitore auf Combisart Verteiler 16844, 16842 und 16843
Typ Adapter