Learn More
Sartorius Accessories for Combisart™ Systems: Bored Stoppers
Eine Vielzahl von Bohrungsstopfen für den Einsatz mit Sartorius Combisart Systems
49.40 € - 75.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Material | Silikon |
Produkttyp | Stopfen mit Bohrung |
Sterilität | Unsteril |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10272391
|
Sartorius
17175 |
50 bis 250 ml-Glastrichter und 2 l-Saugkolben 16672 |
49.40 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15922580
|
Sartorius
17174 |
25 bis 30 ml-Glasfilterhalter und Saugkolben 16672 |
49.40 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15942570
|
Sartorius
17005 |
25 mm-Glashalter |
75.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11745725
|
Sartorius
17006 |
47 bis 50 mm-Glashalter |
73.25 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10304571
|
Sartorius
17173 |
Edelstahlhalter 16201, 16219, 16220 und 2-Liter-Saugkolben 16672 |
49.40 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
14-555-818
- Für 25 mm-Glashalter
- Konizität, 40 bis 45 mm
- Bohrungsdurchmesser: 11 mm
- Zur Verwendung mit 25/30 ml-Glasfilterhalter und Saugflasche 16672
- Konizität, 53 bis 60
- Bohrungsdurchm. 11 mm
- Zur Verwendung mit 50/250 ml-Glastrichter und 2 l-Saugflasche 16672
- Konizität: 53-60
- Bohrungsdurchm. 14 mm
- Zur Verwendung mit Edelstahlhaltern 16201, 16219, 16220 und 2 l-Saugflasche 16672
- Konizität, 53 bis 60
- Bohrungsdurchm. 9.5 mm
- Für 47/50 mm-Glashalter
- Konizität, 40 bis 45 mm
- Bohrungsdurchmesser, 14 mm
- Silikon
- 2 l-Saugflasche 16672
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Silikon | |
Stopfen mit Bohrung | |
Unsteril |