Learn More
Sartorius Accessories for Combisart™ Systems: Bored Stoppers
Eine Vielzahl von Bohrungsstopfen für den Einsatz mit Sartorius Combisart Systems
Marke: Sartorius 17174
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.14300kg
Beschreibung
14-555-818
- Für 25 mm-Glashalter
- Konisch, 40 bis 45 mm
- Bohrungsdurchmesser: 11 mm
- Zur Verwendung mit 25 bis 30 ml-Glasfilterhalter und Saugkolben 16672
- Konisch, 53 bis 60 mm
- Bohrungsdurchmesser, 11 mm
- Zur Verwendung mit 50 bis 250 ml-Glastrichtern und 2 l-Saugkolben 16672
- Konizität: 53 bis 60 mm
- Bohrungsdurchmesser, 14 mm
- Zur Verwendung mit Edelstahlhalterungen 16201, 16219, 16220 und 2 l-Saugkolben 16672
- Konisch, 53 bis 60 mm
- Bohrungsdurchmesser, 9,5 mm
- Für 47 bis 50 mm-Glashalter
- Konisch, 40 bis 45 mm
- Bohrungsdurchmesser, 14 mm
- Silikon
- 2 l-Saugkolben 16672
Spezifikation
Unsteril | |
Silikon | |
Autoklavierbar |
Stopfen mit Bohrung | |
25 bis 30 ml-Glasfilterhalter und Saugkolben 16672 | |
1,1 cm |