Beschreibung
- Einzelner Edelstahlhalter
- Vormontiert mit Edelstahltrichtern
- Mit und ohne Deckel
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | B.S.304S31, AISI 304 |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Combisart Einzelsystem |
| Material | Edelstahl |
| Sterilität | Unsteril |
| Filtrationsbereich | 48,26 mm2 |
| Enthält | Filterhalter |
| Max. Druck | 29 psi |
| Anzahl Positionen | 3 oder 6 |
| Art des Auslasses | Schlauchnippel, DN 10 |
| Mehr anzeigen |