Learn More
Sartorius Accessories for Combisart™ Systems: Frits
Fritten für den Einsatz mit Sartorius Combisart Systems
Marke: Sartorius 6980102
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Edelstahl
- Für Edelstahlverteiler
- Wählen Sie zwischen 47 mm und 50 mm
Spezifikation
Fritte | |
1 pro St. | |
5 cm | |
Gewährleistet eine gleichmäßige Verteilung von Mikroorganismen und Partikeln auf der Membranfilteroberfläche |
Edelstahl | |
1.9 Zoll | |
50mm | |
Edelstahl-Verteiler |