Learn More
Sartorius CAPTEUR DE NIVEAU ARIUM
Zur externen Steuerung eines offenen Schwerkrafttanks für arium™ pro Systeme. Der arium™ Tankfüllstandsschalter ist ein Systemzubehör, das Sie bei der täglichen Verwendung von arium™ Laborwassersystemen unterstützt.
Marke:  Sartorius H2O-ALS1
Weitere Details : Netto-Gewicht : 10.00000kg
Artikelnummer. 11764996
  • 680.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Der Füllstandssensor ermöglicht den einfachen Anschluss eines externen Wassertanks und das anschließende Befüllen eines Tanks mit Reinstwasser.
  • Wird mit der arium™ Multifunktionsbox verwendet
  • Flexibler Wassertransport an jeden Ort
  • Kann jedes Tanksystem befüllen
Spezifikation
Spezifikation
Wassersystem
Füllstandssensor
3 m langes Kabel
2,0  cm (Bohrungsgröße: 1,65 cm)