Beschreibung
Dieses System zur Probenahme von Mikroorganismen in der Luft ermöglicht eine Impaktion auf Kulturmedienplatten, bei denen die Platten direkt als Sammelköpfe fungieren. Dies bedeutet, dass die Sammlungseigenschaften direkt in die Kulturmedienplatten integriert sind. Metallsiebplatten oder Metallsammelköpfe mit Schlitzen, die regelmäßig für Routineproben sterilisiert werden müssen, sind nicht mehr erforderlich. Nicht sterile Siebe oder Schlitze gehören nun der Vergangenheit an. Die Geometrie der Nährmediumplatte und die 400 Löcher in der Siebplatte ermöglichen eine außergewöhnlich hohe Probenahmeeffizienz, die im Allgemeinen höher ist als die anderer Impaktionssammler. Dieses neue Verfahren nutzt den Luftsammler AirPort MD8 zur Erzeugung des Luftstroms. BACTairs™ sind bereit, sich mit dem AirPort MD8 zu verbinden
- Einzeln und steril verpackt
- integriertes Einweg-Sieb
- vorgefüllt mit Agarmedien
- Proben 1m 3 in 8 Minuten
- optimierte Geometrie
Optimierte Geometrie
Die Anzahl der Impaktionslöcher und ihre optimale Position im Verhältnis zum Probennahmebereich sind der Schlüssel zu zuverlässigen Ergebnissen.
Vergleichsstudie zur Genesung
BACTair™ zeigt die höchste Bakterienrückgewinnung dank optimierter Geometrie und vollständiger Einwegkonstruktion. Aerosole von drei verschiedenen Bakteriensuspensionen werden unter definierten Bedingungen in einem Probennahmekanal freigesetzt. Am Ende des Kanals werden die Aerosole mit vier verschiedenen Luftüberwachungsmethoden beprobt. Als Referenzmethode wurden zwei parallele Impingersysteme verwendet (100 % Rückgewinnung).
Korrekturfaktoren
BACTair™ bietet 400 Luftaufpralllöcher. Ein Korrekturfaktor ist nur bei sehr hohen KBE-Zahlen relevant. Die Rückgewinnung von koloniebildenden Einheiten hängt von der Anzahl der Löcher in der Siebplatte ab, auf die die Luft impaktiert wird. Je niedriger die Anzahl der Löcher, desto höher ist das Risiko, dass mehr als ein Mikroorganismus in ein einzelnes Loch gelangt (Kolonie-Überlappung).
Verdunstungseffekte
Aufgrund seines optimalen Designs BACTair™ weist die geringsten Austrocknungseffekte auf und ermöglicht das Wachstum lebensfähiger Mikroorganismen unter optimalen Bedingungen. Während der Probenahme kann das Agarmedium austrocknen und dadurch das Wachstum der gesammelten Mikroorganismen hemmen. Das Gewicht mehrerer BACTair™ wurde vor und nach der Probenahme gemessen und mit anderen Impaktionsagarplatten oder -streifen verglichen.
Spezifikation
Spezifikation
| Herstellungsort | Vereinigte Staaten |
| Medientyp | BACTair™ Abdeckung |
| Sterilität | Steril |
| Testtyp | Umwelttest |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BACTair™ Kulturmedienplatten, 10x 2U einzeln, steril verpackt |
| Menge | Jeweils |