Learn More
Sartorius™ Netzteile für Waagen
Power adapter.
Marke:  Sartorius™ 6971962
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15171353
  • 196.71 € / 1 Stück
Verfügbar ab
11-06-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
For use with Sartorius balances.
Spezifikation
Spezifikation
Power Supply
SE and ME ultramicro and microbalance
110/220V
Videos