Learn More
Sartorius™ Biohit™ Optifit 50 bis 1200 ul-Spitzen, extra lang, Einzel-Nachfüllpackung
Die optimale Wahl für Ihren Pipettierer
Marke:  Sartorius™ 791213
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.08500kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11582934
  • 87.40 € / 960 Stück
Verfügbar ab
12-02-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Perfekter Sitz der Spitzen und perfekte Abdichtung am Pipettierer ergeben bestmögliche Genauigkeit und Präzision. Kompatibel mit der Optiload Funktion von Biohit Picus, eLINE™, mLINE™ und Proline™ Plus Pipettierern, wodurch sich Ansetzen und Abwurf der Spitzen ergonomisch und problemlos gestalten
  • Präzisionsgefertigte Spitzen
  • Bestmögliche Genauigkeit und Präzision
  • Auch für Pipettierer der meisten anderen Hersteller geeignet
  • Herstellung im Reinraum entsprechend ISO 8
  • Aus höchstwertigem, nicht recyceltem Polypropylen
  • Zertifiziert DNase-, RNase- und Endotoxin-frei
  • Elektronenstrahlsterilisiert
  • Die informativen Gestelletiketten mit Volumen, Produktnummer und Chargennummer verbessern die Spitzenidentifikation und die Rückverfolgbarkeit.
  • Gestelle, Tabletts und Spitzen sind zu 100 % wiederverwertbar
  • Luftdichte Kunststoffverpackung um das Gestell gewährleistet Reinheit bei Transport und Lagerung (Kunststoffverpackungsmaterial ist normaler Abfall)
  • 20 Tabletts mit 96 Spitzen, je nach Spitzenvolumen
  • Die Spitzentabletts sind farbkodiert und ermöglichen so die Zuordnung zum passenden farbkodierten Pipettierer
  • Vollständig autoklavierbar bei 121 °C für 20 Minuten
Zertifizierungen
CE-zertifiziert. Hergestellt gemäß ISO 9001 und ISO 13485.
Spezifikation
Spezifikation
Violett
Steril
Ja
9 cm
Frei von DNase, RNase, ATP und Endotoxin
Sartorius™ Biohit™ Picus, Sartorius™ Biohit™ eLINE™, Sartorius™ Biohit™ mLINE™, Sartorius™ Biohit™ Proline™ Plus
Nachfüllpack
50 bis 1200 μl
Dunkelviolett
PP (Polypropylen)
CE, ISO 9001, ISO 13485
Sartorius™ Biohit™ Picus, Sartorius™ Biohit™ eLINE™, Sartorius™ Biohit™ mLINE™, Sartorius™ Biohit™ Proline™ Plus
Nachfüllpackung