Beschreibung
Kombiniert gleichmäßige Porenstruktur mit hohen Durchfluss- und Adsorptionsraten. Sartorius Membranfilter aus Cellulosenitrat eignen sich hervorragend für diagnostische Kits. Nicht sterile, hydrophile Filter in verschiedenen Durchmessern und Porengrößen werden in Großpackungen verpackt, um Geld und Platz zu sparen.
- Zellulosenitratfilter kombinieren hohe Durchflussraten mit hoher unspezifischer Adsorption
- Definierte Partikelretention und hervorragende, zuverlässige Abscheideraten für Mikroorganismen.
- Sehr vorteilhaft für Diagnostik-Kits und kompatibel mit wässrigen Lösungen, Kohlenwasserstoffen und verschiedenen anderen organischen Lösungsmitteln.
- Die Filter weisen eine einheitliche Porenstruktur auf und sind in verschiedenen Durchmessern und Porengrößen erhältlich.
- Porengrößen: 0,45 μm, 0,65 μm, 0,8 μm, 1,2 μm, 3,0 m, μ5 m μund 8 μm
- Die größeren Porengrößen (8 μm, 5 μm, 3 μm) sind nützlich für die Zellretention und Vorfiltration
- Die Porengröße von 0,45 ist ideal für die Partikelabscheidung und -filtration.
- Durchmesser: 13, 25, 37, 47, 50, 90 und 100 mm (0,5 bis 3,9 in.)
- Ungesiebte Filter können mittels Autoklav (nass) bei 121 °C, Ethylenoxid oderγ -Bestrahlung mit 25 kGy
- Das Etikett der Schachtel gibt Art, Menge, Durchmesser, Porengröße und Chargennummer an.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Bubble Point | 2.4 bar |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Filtertyp | Membranfilter |
| Format | Scheibe |
| Material | Cellulosenitrat |
| Material (Membran) | Cellulosenitrat |
| Porengröße | 0,45 μm |
| Sterilität | Unsteril |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- X25 MEMBRANE NC 0,45µ DIA 90MM
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose