Learn More
Sartorius Cubas™ Essential Präzisionswaagen
Die richtige Wahl für Anwender, die ultragenaues Wiegen bei weniger komplexen Verfahren wünschen.
3080.00 € - 7050.00 €
Produktcode | Marke | Modell | Fassungsvermögen | Lesbarkeit | Stabilisierungszeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Fassungsvermögen | Lesbarkeit | Stabilisierungszeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
15324288
|
Sartorius
MSE623S-ED15 |
MSE623S-ED15 | 620 g | 1 mg | ≤1 s |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
15394288
|
Sartorius
MSE8201S-ED15 |
MSE8201S-ED15 | 8200 g | 100 mg | ≤1 s |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
15334298
|
Sartorius
MSE5201S-ED15 |
MSE5201S-ED15 | 5200 g | 100 mg | ≤1 s |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
15354298
|
Sartorius
MSE12201S-ED15 |
MSE12201S-ED15 | 12,200 g | 100 mg | ≤1 s |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
15394278
|
Sartorius
MSE1203S-ED15 |
MSE1203S-ED15 | 1200 g | 1 mg | ≤1.5 s |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
15364288
|
Sartorius
MSE4202S-ED15 |
MSE4202S-ED15 | 4200 g | 10 mg | ≤1 s |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
15344288
|
Sartorius
MSE6202S-ED15 |
MSE6202S-ED15 | 6200 g | 10 mg | ≤1.5 s |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
Beschreibung
Merkmale- Großes Cubis MSE Flüssigkristall-Display mit hohem Kontrast
- Leicht verständliche Menüführung, inklusive Aufforderungen mit kurzen Texten
- Klar strukturierte Tasten für ein präzises Aktivieren der Funktionen
- Softwareunterstützung für schnelles Nivellieren
- Die beständige, monolithische Wiegesystemtechnologie gewährleistet zuverlässige Messergebnisse
- Einfache Kalibrierung mit isoCAL (interne automatische Kalibrier-/Einstellfunktion)
- Großzügig bemessene, rechtwinklige Wiegeschalen
- Datenschnittstellen: USB und RS232C; 3 optionale Ports sind als Zubehör lieferbar (Bluetooth, PS/2, RS232C)
- Auswahl aus 13 vorkonfigurierten, hochwertigen Cubis Laborwaagen wie beispielsweise Semimikro-, Analyse-, Präzisions- sowie Hochleistungswaagen
Windschutz
- Semimikro- und Analysewaagen (14-559-000, 001, 002) sind mit einem Windschutz mit hoher mechanischer Stabilität sowie leichten und geräuschlosen Türen ausgestattet.
- Kein störender Rahmen, für ungehinderten Zugang zur Wägeschale.
- Schutz vor elektrostatischen Einflüssen dank leitender Beschichtung
Anwendungsbereiche
Einheitenumrechnung, isoCAL automatische Kalibrier-/Einstellungsfunktion, Dichtebestimmung (nur Auftriebsmethode), Berechnungen, Durchschnittsbestimmung, Netto-/Totalformulierung, Wiegen in Prozent, Zählfunktion, Summieren
Spezifikation
Quadratisch | |
Precision Waage |