Learn More
Sartorius Cubas™ MSA Semimikro-Waagen
Mit voller Auflösung (Ablesbarkeit 10 μg) bis 220 g
Marke: Sartorius MSA225S100DI
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.00000kg
Beschreibung
MSA Semimikrowaagen sind Teil der modularen Cubis Ausrüstungsreihe, zu der eine präzise hergestellte monolithische Wägezelle der zweiten Generation für erhöhte Genauigkeit mit äußerst schneller Reaktion für schnelle Ergebnisse mit außergewöhnlicher Wiederholbarkeit gehört. Cubis ist die erste und einzige Waage, die automatisch ihre exakte Nivellierung überprüft, durchführt und dokumentiert. Sie ermöglicht ebenfalls Anpassungen, um laborspezifischen Anwendungen gerecht zu werden und die strengsten Anforderungen zusätzlich zu der Fähigkeit zu erfüllen, das Wägemodul und den Windschutz auszuwählen, um dem Anwender zu ermöglichen, nur in das Notwendige zu investieren.
- Höchstes Sicherheitsniveau durch kompromisslose Zuverlässigkeit bei Wiegeergebnissen und Normenkonformität
- Zeitgewinn durch kurze Messdauer bei jeder einzelnen Messung
- Standardmäßig mit Q-Level, der automatischen, motorisierten Nivellierungsfunktion als eine wertvolle Hilfe, damit die Waage immer eben ist
- Mit isoCAL, einer automatischen Kalibrierungs-/Anpassungsfunktion
- Q-Pan: Minimiert automatisch seitliche Beladungsfehler, um die Wägegenauigkeit zu maximieren
- Schnittstellen, wie: Bluetooth™ (drahtlos), 9-Pin RS232C mit PS2-Port (für das Anschließen einer Tastatur oder eines Barcode-Scanners) oder ein zusätzlicher 25-Pin RS232C-Port sind zusätzlich lieferbar
- Windschutz und Wägeschale können schnell und einfach abgebaut und gereinigt werden, ohne dabei die Stabilität zu beeinflussen
- Geschützt gegen Staub und Wasser
- Bietet eine große Auswahl an Zubehör für erweiterte Optionen
- Schalengröße: 85 x 85 mm
- Modernste Technologie mit außergewöhnlichem Bedienkomfort und Anzeigequalität, insbesondere bei komplexen Anwendungen
- Neigbarer und abnehmbarer Touchscreen mit einem hochauflösenden Farb-TFT für eine brillante Wiedergabe von Text und Grafiken
- Standardmäßig mit integrierten USB-, 25-Pin RS232C- und Ethernet-Kommunikationschnittstellen sowie integriertem SD-Kartenlesegerät zum Speichern von Daten und einfachen Datentransfer
- Q-Guide: Neuartiges, assistentenunterstütztes Anwender-/Aufgaben-Management für eine einfache Bedienung und Programmierung
- Sichere und zuverlässige Ergebnisse mit Advanced Pharma Compliance per Anwender-/Kennwort-Management, Audit-Trail-Funktion, Hinweisnachrichten und Erinnerungsfunktionen
- Vollständig personalisierte Add-ons und Upgrades für die Anwendung ermöglichen ein schnelleres und effizienteres Arbeiten und verbessern die Prozesszuverlässigkeit (Q-Apps)
- Anwendungen umfassen: Normales Wiegen, Prozentwägen, Mittelwertbestimmung (Tierwägung), Umschaltung zwischen 2 Einheiten, Zählen, Rezeptur, Dichtebestimmung, Summieren, Gewichtskontrolle, Zweit-Tara-Speicher, individuelle Identifikatoren (IDs), Berechnungen, Statistik, zeitgesteuerte Funktionen, Cubis Individual (Q-Apps)
† Gemäß Kapitel 41 der United States Pharmacopeia.
Spezifikation
Touchscreen, Tasten | |
ISO, FDA/USP, GxP, USP31-NF26 | |
0.01 mg | |
80 % für 31 °C, 50 % für 40 °C | |
Automatisch | |
20 mg | |
41 bis 104 °F | |
100 g | |
9.8 Zoll | |
24.9 cm | |
14.6 Zoll | |
37.1 cm | |
16.1 Zoll | |
41 cm | |
100/240 V, 50/60 Hz | |
15 W | |
50/60 Hz |
Intern, isoCAL | |
TFT | |
Gramm, Kilogramm, Karat, Pound, Unze, Feinunze, Hong Kong-Tael, Singapur-Tael, Taiwan-Tael, Grain, Pennyweight, Milligramm | |
Luftschutzschild mit Automatiktüren und integriertem Ionisator (DI), Nivellierung mit Motor | |
<6 s | |
<2 s | |
5 °C bis 40 °C | |
Semimikrowaage | |
3.34 Zoll | |
8.5 cm | |
10.27 Zoll | |
26.1 cm | |
3.34 Zoll | |
8.5 cm | |
100/240 V | |
1A |