Learn More
Sartorius Cubas™ MSA Semimikro-Waagen
Mit voller Auflösung (Ablesbarkeit 10 μg) bis 220 g
12650.00 € - 18870.00 €
Spezifikation
Automatisierungsschnittstelle Touch screen, keys
Kalibrierung Internal, isoCAL
Zertifizierung/Konformität ISO, FDA/USP, GxP, USP31-NF26
Displaytyp TFT
Format Gram, kilogram, carat, pound, ounce, troy ounce, H
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Fassungsvermögen Lesbarkeit Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Fassungsvermögen Lesbarkeit Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
15263263
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius
MSA225P100DI
60, 120, 220 g 0.01, 0.02, 0.05 mg Luftschutzschild mit Automatiktüren und integriertem Ionisator (DI), Nivellierung mit Motor Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15341365
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius
MSA225S-100-DA
0.01 mg Luftschutzschild mit Automatiktüren, Nivellierung mit Motor Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
13596370
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius
MSA125P-100-DA
60 g, 120 g 0.01, 0.1 mg Draft Shield with Automatic Doors (DA); Motorized Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15204946
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius
MSA225S100DI
0.01 mg Luftschutzschild mit Automatiktüren und integriertem Ionisator (DI), Nivellierung mit Motor Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
MSA Semimikrowaagen sind Teil der modularen Cubis Ausrüstungsreihe, zu der eine präzise hergestellte monolithische Wägezelle der zweiten Generation für erhöhte Genauigkeit mit äußerst schneller Reaktion für schnelle Ergebnisse mit außergewöhnlicher Wiederholbarkeit gehört. Cubis ist die erste und einzige Waage, die automatisch ihre exakte Nivellierung überprüft, durchführt und dokumentiert. Sie ermöglicht ebenfalls Anpassungen, um laborspezifischen Anwendungen gerecht zu werden und die strengsten Anforderungen zusätzlich zu der Fähigkeit zu erfüllen, das Wägemodul und den Windschutz auszuwählen, um dem Anwender zu ermöglichen, nur in das Notwendige zu investieren.
  • Höchstes Sicherheitsniveau durch kompromisslose Zuverlässigkeit bei Wiegeergebnissen und Normenkonformität
  • Zeitgewinn durch kurze Messdauer bei jeder einzelnen Messung
  • Standardmäßig mit Q-Level, der automatischen, motorisierten Nivellierungsfunktion als eine wertvolle Hilfe, damit die Waage immer eben ist
  • Mit isoCAL, einer automatischen Kalibrierungs-/Anpassungsfunktion
  • Q-Pan: Minimiert automatisch seitliche Beladungsfehler, um die Wägegenauigkeit zu maximieren
  • Schnittstellen, wie: Bluetooth™ (drahtlos), 9-Pin RS232C mit PS2-Port (für das Anschließen einer Tastatur oder eines Barcode-Scanners) oder ein zusätzlicher 25-Pin RS232C-Port sind zusätzlich lieferbar
  • Windschutz und Wägeschale können schnell und einfach abgebaut und gereinigt werden, ohne dabei die Stabilität zu beeinflussen
  • Geschützt gegen Staub und Wasser
  • Bietet eine große Auswahl an Zubehör für erweiterte Optionen
  • Schalengröße: 85 x 85 mm
MSA-Display- und Steuereinheit
  • Modernste Technologie mit außergewöhnlichem Bedienkomfort und Anzeigequalität, insbesondere bei komplexen Anwendungen
  • Neigbarer und abnehmbarer Touchscreen mit einem hochauflösenden Farb-TFT für eine brillante Wiedergabe von Text und Grafiken
  • Standardmäßig mit integrierten USB-, 25-Pin RS232C- und Ethernet-Kommunikationschnittstellen sowie integriertem SD-Kartenlesegerät zum Speichern von Daten und einfachen Datentransfer
  • Q-Guide: Neuartiges, assistentenunterstütztes Anwender-/Aufgaben-Management für eine einfache Bedienung und Programmierung
  • Sichere und zuverlässige Ergebnisse mit Advanced Pharma Compliance per Anwender-/Kennwort-Management, Audit-Trail-Funktion, Hinweisnachrichten und Erinnerungsfunktionen
  • Vollständig personalisierte Add-ons und Upgrades für die Anwendung ermöglichen ein schnelleres und effizienteres Arbeiten und verbessern die Prozesszuverlässigkeit (Q-Apps)
  • Anwendungen umfassen: Normales Wiegen, Prozentwägen, Mittelwertbestimmung (Tierwägung), Umschaltung zwischen 2 Einheiten, Zählen, Rezeptur, Dichtebestimmung, Summieren, Gewichtskontrolle, Zweit-Tara-Speicher, individuelle Identifikatoren (IDs), Berechnungen, Statistik, zeitgesteuerte Funktionen, Cubis Individual (Q-Apps)
† Gemäß US-amerikanischem Arzneibuch (USP), Kapitel 41 .
Spezifikation
Spezifikation
Touch screen, keys
ISO, FDA/USP, GxP, USP31-NF26
Gram, kilogram, carat, pound, ounce, troy ounce, H
Automatic
<2 sec.
5°C to 40°C
9.8 in.
24.9 cm
14.6 in.
37.1 cm
16.1 in.
41 cm
100/240 V 50/60 Hz
15 w
50/60 Hz
Internal, isoCAL
TFT
80% for 31°C, 50% for 40°C
<6 sec.
41°F to 104°F
Semi Micro Balance
3.34 in.
8.5 cm
10.27 in.
26.1 cm
3.34 in.
8.5 cm
100/240 V
1 A