Learn More
Sartorius Cubis™ MSA Toploader Balances: With Automatic Motorized Leveling
Ideal zur Verwendung in regulierten Bereichen der pharmazeutischen Industrie
5115.00 € - 7850.00 €
Spezifikation
Automatisierungsschnittstelle Touchscreen, Tasten
Zertifizierung/Konformität ISO, FDA/USP, GxP
Anschlusstyp RS232 25-polig, RS232 9-polig, Bluetooth, PS/2-Anschluss
Displaytyp TFT
Ausgleichen Automatisch
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Modell Fassungsvermögen Lesbarkeit Stabilisierungszeit Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Modell Fassungsvermögen Lesbarkeit Stabilisierungszeit Preis Menge & Verfügbarkeit  
15360804
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius
MSA6202S-100-D0
6202S 6,2 kg 10 mg geliefert ≤ 1 s Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15367662
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius
MSA5201S-100-D0
5201S 5.2 kg 100 mg geliefert ≤ 0.8 s Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
MSA Waagen mit Oberschale sind Bestandteil des Cubis Programm an modularen Geräten. Diese Waagen verfügen über eine präzisionsgefertigte monolithische Wägezelle der zweiten Generation. Diese Zelle zeichnet sich durch höhere Genauigkeit und ultraschnelle Reaktion aus, die in kürzester Zeit Ergebnisse mit hervorragender Wiederholbarkeit liefert. Cubis ist die erste und einzige Waage, die die genaue Nivellierung automatisch prüft, durchführt und dokumentiert. Durch Anpassung an spezifische Laboranwendungen kann auch strengsten Anforderungen nachgekommen werden. Der Anwender kann Wägemodul und Windschutz selbst auswählen und so nur in die notwendige Ausrüstung investieren.
  • Höchste Sicherheit durch absolut zuverlässige Wägeergebnisse und Konformität mit Standards
  • Kurze Messzeiten führen zum Zeitgewinn — bei jeder einzelnen Messung
  • Die automatische motorisierte Nivellierfunktion ist standardmäßig mit Q-Level ausgestattet — ein wertvolles Hilfsmittel für eine stets nivellierte Stellung der Waage
  • Mit isoCAL, einer vollautomatischen Kalibrier-/Justierfunktion
  • Q-Pan: Automatische Minimierung von außermittigen Beladungsfehlern für maximale Wägegenauigkeit
  • Schnittstellen, z. B.: Bluetooth™ (drahtlos), 9-poliger RS-232C-Anschluss mit PS2-Anschluss (für den Anschluss einer Tastatur oder eines Barcode-Scanners) oder ein zusätzlicher 25-poliger RS-232C-Anschluss sind optional erhältlich.
  • Kann schnell und einfach zerlegt und gereinigt werden, ohne die Stabilität des Geräts zu beeinträchtigen
  • Staub- und wassergeschützt
  • Ohne Windschutz
  • Große Auswahl an Zubehör für weitere Optionen
  • Schalengröße: 206 x 206 mm (außer 14-557-280, -281 mit 140 x 140 mm)
MSA-Anzeige- und Bedieneinheit
  • Spitzentechnologie mit hervorragender Anwenderfreundlichkeit und Anzeigequalität, insbesondere für komplexe Anwendungen
  • Schwenk- und abnehmbarer Touchscreen mit hochauflösendem TFT-Farbdisplay für eine ausgezeichnete Wiedergabe von Text und Grafiken
  • Standardmäßig mit integrierten USB-,25-poligen RS232C- und Ethernet-Kommunikationsschnittstellen sowie integriertem SD-Kartenlesegerät für Datenspeicherung und bequeme Datenübertragung
  • Q-Guide: Neuartige Anwender-/Aufgabenverwaltung mit Wizard für einfache Bedienung und Programmierung
  • Sichere und zuverlässige Ergebnisse mit Advanced Pharma Compliance durch Anwender-/Kennwortverwaltung, Prüfprotokellfunktion, Warnmeldungen und Erinnerungsfunktionen
  • Komplett personalisierte Anwendungs-Add-Ons und Upgrades ermöglichen schnelleres und effizienteres Arbeiten und erhöhen die Prozesssicherheit (Q-Apps)
  • Die Anwendungen umfassen: Grundwägung, Prozentwägen, Mittelwertbildung (Tierwägung), Umrechnung von Masseneinheiten, Zählen, Formulierung, Dichtebestimmung, Summieren, Kontrollwägung, zweiter Tara-Speicher, individuelle Kennungen (IDs), Berechnungen, Statistiken, zeitgesteuerte Funktionen, Cubis Individual (Q-Apps)
† Gemäß US-amerikanischem Arzneibuch (USP), Kapitel 41 .
Spezifikation
Spezifikation
Touchscreen, Tasten
RS232 25-polig, RS232 9-polig, Bluetooth, PS/2-Anschluss
Automatisch
5 °C bis 40 °C
Precision Waage
9,9 in.
25,2cm
11,5 in.
20,9 in.
53,3cm
100/240 V, 50/60 Hz
7 W
50/60 Hz
ISO, FDA/USP, GxP
TFT
41 bis 104° F
2000 g
2 Jahre
8,1 in.
20,6cm
29,2cm
8,1 in.
20,6cm
100/240 V
1 A