Learn More
Sartorius Einwegständer für 4 Einheiten Vivapore 5 (VE=6 PCE)
3–20 ml Vivapore™ sind gebrauchsfertige statische Konzentratoren für eine schnelle und kostengünstige Konzentration von Proben. Extrem einfach und anwenderfreundlich. Ständer und Pipetten sind in Packungen mit 4 und 30 Geräten enthalten. Konzentration von Proben ohne zusätzliche Ausrüstung.
Marke: Sartorius VPA002
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Vivapore™ 5 und Vivapore™ 10/20 sind gebrauchsfertige Einweg-Ultrafiltrationsgeräte für Proben bis 20 ml Anfangsvolumen. Optimal für die Konzentration von Makromolekülen in klinischen Proben wie Urin, Liquor Cerebrospinalis (CSF) oder anderen biologischen Lösungen Zwei verschiedene Geräte stehen zur Verfügung: Vivapore™ 5 für die Konzentration von 5 ml-Proben und Vivapore™ 10/20 für die Konzentration von 10 ml-Proben, erweiterbar mit einem Ausgleichsbehälter auf 20 ml. Da keine zusätzliche Ausrüstung erforderlich ist, ist diese Konzentrationstechnik mit Lösungsmittelabsorption die wirtschaftlichste und anwenderfreundlichste Methode für klinische Anwendungen. Befüllen Sie das Gerät einfach mit der zu konzentrierenden Lösung, warten Sie, bis die gewünschte Konzentration erreicht ist, und pipettieren Sie dann die konzentrierte Probe aus dem Deadstop-Reservoir am Boden des Konzentrators. Die statischen Vivapore™ Konzentratoren sind als separate Kammern mit Einweg-Kunststoffständern für bis zu vier Einheiten verfügbar. Im Gegensatz zu anderen größeren Produkten mit mehreren benachbarten Konzentrationskanälen besteht kein Risiko einer Kreuzkontamination zwischen einzelnen Vivapore™ Einheiten. Vivapore™ 5 und 10/20 wird häufig zur Urinkonzentration und anschließenden Analyse von Bence-Jones-Proteinen durch Gelelektrophorese verwendet.
- Optimal für die klinische Probenkonzentration, z. B. Urin, 7.5 kDa PES-Membran für hohen Durchfluss
- Getrennte Kammern / keine Kreuzkontamination
- Bis zu 20 ml Probenvolumen
Spezifikation
Einweg-Ständer | |
Nicht autoklavierbar | |
Lösungsmittel-Absorptionskonzentratoren | |
4 |