Learn More
Sartorius In-Line-Filterhalter
Für den Einsatz unter Druck bei chargenweisen oder Dauerfilterungsverfahren vorgesehen. Sartorius In-Line-Filterhalter sind als Polycarbonatausführung lieferbar, die sich für viele einfache Filterarbeiten im Labor eignet, oder als Edelstahlausführung bei Einsatz von aggressiven Flüssigkeiten und Gasen.
Marke: Sartorius 16508----------B
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Inline-Filterhalter aus Polycarbonat- Glockenförmige Basis schützt das Filtrat vor Verunreinigungen, während es in eine Aufnahme fließt
- Transparente Oberseite ermöglicht visuelle Überprüfung der Platzierung des O-Rings
- Sehr kleines Totvolumen und ausgezeichnete Druckfestigkeit
- Einstellen der Dichte einfach per Hand
- Kann an eine Peristaltikpumpe oder einen Druckbehälter angeschlossen werden
- Zur Verwendung mit 50 mm-Filtern (40 oder 42 mm-Vorfilter)
- Sterilisieren durch Autoklavieren (max. 121 °C)
- Gewicht: 83 g
- Garantiert eine dichte Abdichtung des Schlauchnippels und des Halters ohne Dichtringe
- Weitere Anschlüsse passen den Halter auf Reduzierventile oder Pumpen oder auf Druckbehälter
- Spezielle polierte Oberflächen ermöglichen eine einfache Reinigung und Spülung
- Robuster Edelstahl hat eine lange Lebensdauer und ist mit aggressiven Materialien kompatibel
- Zur Verwendung mit 25 mm-Membranfiltern (20 mm-Verbindungsstück für Flüssigkeitsfiltration)
- Sterilisieren durch Autoklavieren (max. 134 °C) oder durch Trockenhitze (max. 180 °C)
- Gewicht: 170 g
Spezifikation
Durchsichtig | |
Polycarbonat, mit Silikon-O-Ring (40 + 5 mm) | |
7 bar | |
Millex Inline-Filterhalter |
M 12 + 1 Innengewinde | |
12,5 cm2 | |
Je 1 | |
50 mm (40 oder 42 mm Vorfilter) |