Learn More
Sartorius In-Line-Filterhalter
Für den Einsatz unter Druck bei chargenweisen oder Dauerfilterungsverfahren vorgesehen. Sartorius In-Line-Filterhalter sind als Polycarbonatausführung lieferbar, die sich für viele einfache Filterarbeiten im Labor eignet, oder als Edelstahlausführung bei Einsatz von aggressiven Flüssigkeiten und Gasen.
343.00 € - 515.00 €
Produktcode | Marke | Material | Durchmesser (metrisch) Membran | Max. Druck | Verbinder | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Durchmesser (metrisch) Membran | Max. Druck | Verbinder | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10114431
|
Sartorius
16251 |
Edelstahl, mit Silikon-O-Ring (21 + 2 mm) | 25 mm (20 mm Vorfilter nur für die Flüssigkeitsfiltration) | 5 bar (72,5 psi) | Schlauchtüllen, DN10 |
515.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10379680
|
Sartorius
16508----------B |
Polycarbonat, mit Silikon-O-Ring (40 + 5 mm) | 50 mm (40 oder 42 mm Vorfilter) | 7 bar | M 12 + 1 Innengewinde |
343.00 €
5 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
Beschreibung
Inline-Filterhalter aus Polycarbonat- Glockenförmige Basis schützt das Filtrat vor Verunreinigungen, während es in eine Aufnahme fließt
- Transparente Oberseite ermöglicht visuelle Überprüfung der Platzierung des O-Rings
- Sehr kleines Totvolumen und ausgezeichnete Druckfestigkeit
- Einstellen der Dichte einfach per Hand
- Kann an eine Peristaltikpumpe oder einen Druckbehälter angeschlossen werden
- Zur Verwendung mit 50 mm-Filtern (40 oder 42 mm-Vorfilter)
- Sterilisieren durch Autoklavieren (max. 121 °C)
- Gewicht: 83 g
- Garantiert eine dichte Abdichtung des Schlauchnippels und des Halters ohne Dichtringe
- Weitere Anschlüsse passen den Halter auf Reduzierventile oder Pumpen oder auf Druckbehälter
- Spezielle polierte Oberflächen ermöglichen eine einfache Reinigung und Spülung
- Robuster Edelstahl hat eine lange Lebensdauer und ist mit aggressiven Materialien kompatibel
- Zur Verwendung mit 25 mm-Membranfiltern (20 mm-Verbindungsstück für Flüssigkeitsfiltration)
- Sterilisieren durch Autoklavieren (max. 134 °C) oder durch Trockenhitze (max. 180 °C)
- Gewicht: 170 g
Spezifikation
Je 1 | |
Millex Inline-Filterhalter |