Learn More
Sartorius Glasfaser-Mikrofaserfilter mit/ohne Binder in Gütegrad MGF
Bindemittelfreie Glas-Mikrofaserfilter eignen sich für analytische und gravimetrische Analysen. Sie werden auch als Vorsatzfilter verwendet.
Marke:  Sartorius FT-3-1105-070
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11785316
  • 142.00 € / 100 Stück
Verfügbar ab
30-07-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Anwendungsbeispiele: Klärung von Proteinlösungen, Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP)-Test.
Spezifikation
Spezifikation
145 mbar
2,7 in.
Kritische Analysen, bei denen Verunreinigungen aus dem Filter gewaschen werden können
MGF
932 °F
0,015 in.
Borosilikat-Mikrofaserglas
Weiß
7 cm
Scheibe
0,7mu;m
500 °C
0,4 mm