Learn More
Sartorius X300 MBN EMOTN CN G/W .45μ 50M ST
Für die Kolonienzählung, Partikelprüfungen und die Mikroskopie. Die speziell für den Einsatz im Microsart™ e.motion Spender entwickelten Filter sind einzeln ohne Schutzpapier steril in einem gefalteten Streifen verpackt. Auch geeignet für Sartorius Nährstoff-Pad-Sets.
Marke: Sartorius 130H6Z-50----SCM
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Microsart™ e.motion Membranfilter eignen sich für den Einsatz mit dem Microsart™ e.motion Spender. Die Filter sind einzeln steril auf einem Band ohne Schutzpapier versiegelt. Die spezielle Faltung sowie die Form der Abdichtung des Membranfilterbandes sorgen für eine perfekt flache und gleichmäßige Verteilung der einzelnen Membranfilter. Die Microsart™ e.motion Membranfilter sind auch ideal für alle Anwender der Sartorius Nährbodensets: Die meisten NPS-Typen sind mit Microsart™ e.motion Membranfiltern erhältlich. Mit einer hervorragenden Rückgewinnungsrate für Mikroorganismen von 0.45 μm gemäß ISO 7704. Vielfache Passform: Passt in andere Dispensiergeräte. Schutzpapierfrei. Auf einem speziell gefalteten Streifen verpackt. Produktdaten auf jedem Umschlag. Membran mit hohem Durchfluss. Gammabestrahlt, 25 kGray.Spezifikation
Grau | |
0,45 μm | |
Zur Kolonienzählung, Sterilitätsprüfung, Partikelzählung, Mikroskopie | |
300/Packung |
Cellulosenitrat | |
Steril | |
Weiß | |
50 mm |