Learn More
Sartorius Microsart™ e.motion Membranfilter
Die Membranfilter sind für den Einsatz im Microsart e.motion Dispenser geeignet
379.00 € - 503.00 €
Produktcode | Marke | Farbe | Durchmesser (metrisch) | Porengröße | Rasterfarbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Durchmesser (metrisch) | Porengröße | Rasterfarbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11760796
|
Sartorius
13005Z-50----SCM |
Grau | 50 mm | 0,65 μm | Weiß |
387.00 €
300 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
11710806
|
Sartorius
13806Z-50----SCM |
Grün | 50 mm | 0,45 μm | Dunkelgrün |
503.00 €
300 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
11874232
|
Sartorius
13004Z-47----SCM |
Grau | 47 mm | 0,8 μm | Weiß |
387.00 €
300 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
11720806
|
Sartorius
13906Z-50----SCM |
Weiß | 50 mm | 0,45 μm | Grün |
387.00 €
300 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
11780796
|
Sartorius
13006Z-50----SCM |
Grau | 50 mm | 0,45 μm | Weiß |
387.00 €
300 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
15932460
|
Sartorius
11402Z-47----SCM |
Weiß | 47 mm | 0,3 μm | Schwarz |
387.00 €
300 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
11720796
|
Sartorius
11406Z-50----SCM |
Weiß | 50 mm | 0,45 μm | Schwarz |
387.00 €
300 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
10204662
|
Sartorius
11406Z-47----SCM |
Weiß | 47 mm | 0,45 μm | Schwarz |
414.00 €
300 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
11814232
|
Sartorius
11407Z-47----SCM |
Weiß | 47 mm | 0,2 μm | Schwarz |
387.00 €
300 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10478072
|
Sartorius
13006Z-47----SCM |
Grau | 47 mm | 0,45 μm | Weiß |
387.00 €
300 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10682353
|
Sartorius
13806Z-47----SCM |
Dunkelgrün | 47 mm | 0,45 μm | Grün |
387.00 €
300 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
10132132
|
Sartorius
13906Z-47----SCM |
Weiß | 47 mm | 0,45 μm | Grün |
387.00 €
300 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
11750796
|
Sartorius
13004Z-50----SCM |
Grau | 50 mm | 0,8 μm | Weiß |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
Beschreibung
Die Membranfilter sind für den Einsatz im Microsart e.motion Dispenser geeignet
Die für den Einsatz im Microsart™ e.motion Dispenser geeigneten Membranfilter sind ohne Schutzpapier steril verschlossen und in einer speziell entwickelten Einzelverpackung auf einem Streifen verpackt. Die besondere Faltung des Filterstreifens sorgt für eine perfekte Planlage bei der Abgabe. Die Form des versiegelten Streifens garantiert eine gleichmäßige Abgabe der einzelnen Membranfilter. Microsart™ e.motion Membranfilter sind auch für alle Anwender von Sartorius Nährstoff-Padsets ideal geeignet: Die meisten NPS-Typen sind mit Membranen für Dispenser erhältlich.
- Hervorragende Rückgewinnungsraten für Mikroorganismen
- 0.45 μm gemäß ISO 7704
- Vielfache Passform: Passt auch in weitere Dispenser
- Schutzpapierfrei
- Auf einem speziell gefalteten Streifen verpackt
- Aufgedruckte Produktangaben
- Als Hochdurchflussmembranen erhältlich
- Gammabestrahlt, 25 kGray
47 oder 50 mm im Durchmesser, Farben: weiß, grau oder grün, kariert
Wachstumsförderungstest gemäß ISO 7704
Spezifikation
Cellulosenitrat | |
Steril |