Learn More
Sartorius Microsart™ e.motion Membranfilter
Die Membranfilter sind für den Einsatz im Microsart e.motion Dispenser geeignet
Marke:  Sartorius 13906Z-50----SCM
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11720806
  • 323.00 € / 300 Stück
Verfügbar ab
08-06-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Membrane Filters suitable for use in the Microsart e.motion dispenser
Die für den Einsatz im Microsart™ e.motion Dispenser geeigneten Membranfilter sind ohne Schutzpapier steril verschlossen und in einer speziell entwickelten Einzelverpackung auf einem Streifen verpackt. Die besondere Faltung des Filterstreifens sorgt für eine perfekte Planlage bei der Abgabe. Die Form des versiegelten Streifens garantiert eine gleichmäßige Abgabe der einzelnen Membranfilter. Microsart™ e.motion Membranfilter sind auch für alle Anwender von Sartorius Nährstoff-Padsets ideal geeignet: Die meisten NPS-Typen sind mit Membranen für Dispenser erhältlich.
  • Hervorragende Rückgewinnungsraten für Mikroorganismen
  • 0.45 μm gemäß ISO 7704
  • Vielfache Passform: Passt auch in weitere Dispenser
  • Schutzpapierfrei
  • Auf einem speziell gefalteten Streifen verpackt
  • Aufgedruckte Produktangaben
  • Als Hochdurchflussmembranen erhältlich
  • Gammabestrahlt, 25 kGray
Ausführung
47 oder 50 mm im Durchmesser, Farben: weiß, grau oder grün, kariert
Wachstumsförderungstest gemäß ISO 7704
  • Keine Verstärkung oder Behinderung durch die Rasterlinien
  • Keine Verstärkung oder Behinderung durch extrahierbare chemische Substanzen
  • Keine Verstärkung oder Behinderung durch den Sterilisationsvorgang
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
Zur Kolonienzählung, Sterilitätsprüfung, Partikelzählung, Mikroskopie
300/Packung
0.45μ m
50 mm
Grün
Cellulosenitrat