Learn More
Sartorius Minisart™ GF Spritzenvorsatzfilter
Klären Sie relativ schmutzige Lösungen oder verwenden Sie sie als Vorfilter. Sartorius Minisart™ GF Spritzenfilter verwenden eine Glasfasermembran zur Klärung von Proben mit kleinen Volumina. Auch als Vorsatzfilter für die mikrobiologische Filterung einsetzbar. Filter mit einer Porengröße von 0.7 μm und einem Durchmesser von 26 mm sind in verschiedenen Mengen erhältlich.
Marke: Sartorius 17824----------K
85.44 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.27000kg
Beschreibung
Klären Sie relativ schmutzige Lösungen oder verwenden Sie sie als Vorfilter.Sartorius Minisart™ GF Spritzenfilter verwenden eine Glasfasermembran zur Klärung von Proben mit kleinen Volumina.Auch als Vorsatzfilter für die mikrobiologische Filterung einsetzbar.Filter mit 0,7 μm Porengröße und 26 mm Durchmesser sind in verschiedenen Mengen erhältlich.
Schnelle, zuverlässige Klärung oder Vorfilterung- Enthält einen Glasfaserfilter mit einer Retentionseffizienz von 98 % für kugelförmige Partikel von 1.2 μm
- Ideal für viele Laboranwendungen:
- Klärung hochgradig unreiner Lösungen
- Bedarf eines Vorsatzfilters für mikrobiologische 0.2 oder 0.45 μm-Spritzenfilter (separat zu erwerben)
- Gehäuse aus medizinischem Acryl ist fast frei von auslaugbaren und extrahierbaren Substanzen
- Filtert zuverlässig kleine Mengen ohne Leckage
- Weiblicher Luer Lock-Einlass mit einem männlichen Luer-Slip-Anschluss
- Komplette, anschlussfertige Filtereinheiten sind einfach zu handhaben
- Beseitigt zeitaufwendige Vorbereitungen (z. B. Filterwechsel, Reinigen des Filtersystems)
- Einweggeräte sind eine wirtschaftliche Option
- Geprüfte Qualität und zu 100 % getestet während der Herstellung
- Sterile (Ethylenoxid) und nicht sterile Optionen
Spezifikation
Lichtundurchlässig | |
Glasfaser | |
0,7 μm | |
5,16 cm2 | |
0,1 mL | |
Weiblicher Luer-Lock | |
Großpackung | |
Minisart™ | |
Spritzenfilter |
Ja | |
Glasfaser | |
Unsteril | |
Laboranwendung | |
MBS | |
Männlicher Luer-Lock-Anschluss | |
4.5bar | |
50/Packung | |
26 mm |