Learn More
Sartorius Minisart™ HF Spritzenvorsatzfilter: Steril
Verfügen über eine Filtermembran aus PES für ausgezeichnete Durchflussraten und hohe filtrierbare Volumen. Sartorius Minisart™ Spritzenvorsatzfilter mit hohen Durchflussraten: Steril und bieten sterile Filtration, Entfernung von Partikeln und Ultrareinigung. Die unabhängigen, einsatzbereiten Einheiten bieten Durchflussraten bei niedrigen Einlassdrücken, wodurch eine entsprechend schnelle Sterilfiltration ermöglicht wird.
Marke:  Sartorius 16532--------GUK
135.05 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21934" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.36900kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10362452
  • 207.00 € / 50 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Verfügen über eine Filtermembran aus PES für ausgezeichnete Durchflussraten und hohe filtrierbare Volumina.Sartorius Minisart™ Spritzenfilter für hohen Durchfluss:Steril und bieten sterile Filtration, Entfernung von Partikeln und Ultrareinigung.Die unabhängigen, einsatzbereiten Einheiten bieten Durchflussraten bei niedrigen Einlassdrücken, wodurch eine entsprechend schnelle Sterilfiltration ermöglicht wird.
Filter mit hohem Durchfluss für die sterile Filtration, Entfernung von Partikeln und Ultrareinigung. Unabhängige, einsatzbereite Spritzenvorsatzfilter mit einer Filtermembran aus PES verfügen über ausgezeichnete Durchflussraten. Hierbei können große Volumina filtriert werden. Für die schnelle Sterilisation von Volumina mit maximaler Anwenderfreundlichkeit. Die sofort einsatzbereiten Einheiten bieten Durchflussraten bei niedrigen Einlassdrücken, wodurch eine entsprechend schnelle Sterilfiltration ermöglicht wird.
Spezifikation
Spezifikation
Blau
Hydrophil
0,2 μm
6,2 cm2
0,15 mL
Weiblicher Luer-Lock
50 pro Packung
Spritzenfilter: Gammastrahlen-sterilisiert
Gammasteril, einzeln verpackt
PES
Steril
Für die sterile und zuverlässige Filtration von kleinen bis mittleren Volumen
Metacrylat-Butadien-Styrol-Polymerisat (MBS)
Männlicher Luer-Lock-Anschluss
50 °C
28 mm