Learn More
Sartorius Minisart™ HF Spritzenvorsatzfilter: Steril
Verfügen über eine Filtermembran aus PES für ausgezeichnete Durchflussraten und hohe filtrierbare Volumen. Sartorius Minisart™ Spritzenvorsatzfilter mit hohen Durchflussraten: Steril und bieten sterile Filtration, Entfernung von Partikeln und Ultrareinigung. Die unabhängigen, einsatzbereiten Einheiten bieten Durchflussraten bei niedrigen Einlassdrücken, wodurch eine entsprechend schnelle Sterilfiltration ermöglicht wird.
Marke: Sartorius 16533----------K
93.77 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21934" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.36000kg
Beschreibung
Verfügen über eine Filtermembran aus PES für ausgezeichnete Durchflussraten und hohe filtrierbare Volumina.Sartorius Minisart™ Spritzenfilter für hohen Durchfluss:Steril und bieten sterile Filtration, Entfernung von Partikeln und Ultrareinigung.Die unabhängigen, einsatzbereiten Einheiten bieten Durchflussraten bei niedrigen Einlassdrücken, wodurch eine entsprechend schnelle Sterilfiltration ermöglicht wird.
Filter mit hohem Durchfluss für die sterile Filtration, Entfernung von Partikeln und Ultrareinigung. Unabhängige, einsatzbereite Spritzenvorsatzfilter mit einer Filtermembran aus PES verfügen über ausgezeichnete Durchflussraten. Hierbei können große Volumina filtriert werden. Für die schnelle Sterilisation von Volumina mit maximaler Anwenderfreundlichkeit. Die sofort einsatzbereiten Einheiten bieten Durchflussraten bei niedrigen Einlassdrücken, wodurch eine entsprechend schnelle Sterilfiltration ermöglicht wird.Spezifikation
Dunkelgelb | |
Hydrophil | |
PES | |
Steril | |
Für die sterile und zuverlässige Filtration von kleinen bis mittleren Volumen | |
Metacrylat-Butadien-Styrol-Polymerisat (MBS) | |
Männlicher Luer-Stecker | |
50 °C | |
28 mm |
ETO-steril | |
PES | |
0,45 μm | |
6,2 cm2 | |
0,15 mL | |
Weiblicher Luer-Lock | |
50 pro Packung | |
Spritzenfilter: Steril |