Learn More
Sartorius Minisart™ HF Spritzenvorsatzfilter: Steril
Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Porengröße:
0,1 μm
0,2 μm
0,45 μm
Art des Auslasses:
Männlicher Luer-Lock-Anschluss
Männlicher Luer-Stecker
Typ:
Spritzenfilter: Steril
Packungsgröße:
50 Stück
Beschreibung
Verfügen über eine Filtermembran aus PES für ausgezeichnete Durchflussraten und hohe filtrierbare Volumina.Sartorius Minisart™ Spritzenfilter für hohen Durchfluss:Steril und bieten sterile Filtration, Entfernung von Partikeln und Ultrareinigung.Die unabhängigen, einsatzbereiten Einheiten bieten Durchflussraten bei niedrigen Einlassdrücken, wodurch eine entsprechend schnelle Sterilfiltration ermöglicht wird.
Filter mit hohem Durchfluss für die sterile Filtration, Entfernung von Partikeln und Ultrareinigung. Unabhängige, einsatzbereite Spritzenvorsatzfilter mit einer Filtermembran aus PES verfügen über ausgezeichnete Durchflussraten. Hierbei können große Volumina filtriert werden. Für die schnelle Sterilisation von Volumina mit maximaler Anwenderfreundlichkeit. Die sofort einsatzbereiten Einheiten bieten Durchflussraten bei niedrigen Einlassdrücken, wodurch eine entsprechend schnelle Sterilfiltration ermöglicht wird.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Dunkelblau |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Filtertyp | Hydrophil |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Syringe |
| Material (Membran) | PES |
| Porengröße | 0,2 μm |
| Probenvolumen | 1 to 200 mL |
| Sterilität | Steril |
| Filtrationsbereich | 6,2 cm2 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die sterile und zuverlässige Filtration von kleinen bis mittleren Volumen |
| Mehr anzeigen |