Beschreibung
Für die schnelle Filtration kleiner Volumina sowohl wässriger als auch lösungsmittelbasierter Proben mit maximaler Anwenderfreundlichkeit.
Gebrauchsfertige Einheiten mit geringen Durchflussraten bei geringem Eingangsdruck machen eine schnelle Filtration möglich. Auf eine Standardspritze aufgesetzt.
- Partikelentfernung
- Einfache Handhabung
- Nachgewiesene Qualität
- Zu 100 % während der Herstellung getestet
Spezifikation
Spezifikation
| Einwegprodukt | Ja |
| Filtertyp | Syringe Filter |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Syringe |
| Material (Membran) | Polyamid |
| Porengröße | 0,45 μm |
| Probenvolumen | 0.5 to 15 mL |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die schnelle Filtration kleiner Volumen von wässrigen und lösungsmittelbasierten Proben mit maximaler Anwenderfreundlichkeit |
| Gehäusematerial | Polypropylene |
| Art des Auslasses | Luer-Slip |
| Mehr anzeigen |