Learn More
Sartorius MINISART 0,45μM 25MM STERIL
Minisart™ NY mit hydrophilem Polyamid (Nylon) ist für wässrige Flüssigkeiten und Lösungsmittel mit einem pH-Wert von 3 bis 14 optimiert. Für 17846 mit einer Porengröße von 0.45μm kann für Probenvorbereitung genutzt werden. Es hat einen männlichen Luer-Slip-Auslass und die Ausführung ACK ist einzeln verpackt und mit Ethylenoxid (EO) sterilisiert.
Marke:  Sartorius 17846--------ACK
143.81 EUR gültig bis 2024-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21663" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.37600kg
Artikelnummer. 11758154
  • 198.00 € / 50 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Minisart™ NY mit hydrophilem Polyamid (Nylon) ist für wässrige Flüssigkeiten und Lösungsmittel mit einem pH-Wert von 3 bis 14 optimiert.Typ 17846 mit einer Porengröße von 0,45 μm kann für die Probenvorbereitung genutzt werden.Es hat einen männlichen Luer-Slip-Auslass und die Ausführung ACK ist einzeln verpackt und mit Ethylenoxid (EO) sterilisiert.
  • Geringe Adsorption von Analyten
  • Maximale chemische Kompatibilität
  • Geringe extrahierbare oder herauslösbarer Bestandteile
  • Bidirektionaler Einsatz möglich
  • 100 % optischer Integritätstest
Spezifikation
Spezifikation
Hydrophil
0,45 μm
Nylon
50/Packung
Nylon
Steril
Männlicher Luer-Slip-Anschluss
25 mm