Learn More
Sartorius Minisart™ PES Spritzenfilter
Minisart™ PES aus Polyethersulfon (PES) gewährleistet optimale Durchflussraten und pH-Werte von 2 bis 13. Typ 1776D mit einer Porengröße von 0.22 μm kann für die sterile Filtration verwendet werden und verfügt über einen männlichen Luer-Slip-Auslass. Die Ausführung ACK ist einzeln verpackt und mit Ethylenoxid (EO) sterilisiert.
Marke: Sartorius 1776D--------ACK
204.82 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.45000kg
Beschreibung
- Geringe Adsorption von Analyten
- Maximale chemische Kompatibilität
- Geringe extrahierbare oder herauslösbarer Bestandteile
- Bidirektionaler Einsatz möglich
- 100 % optischer Integritätstest
Spezifikation
PES | |
Steril | |
Sterile Filtration, Klärung | |
Polypropylen (PP) | |
Männlicher Luer-Stecker |
0,22 μm | |
1,7 cm2 | |
30 bis 100 μl vor dem Siedepunkt | |
Luer-Lock-Anschluss (weiblich) | |
50 St./Packung |