Learn More
Sartorius Minisart™ Plus Spritzenvorsatzfilter
BIOPHARMA
Mit Glasfaser-Vorfilter für schwer filterbare Flüssigkeiten. Sartorius Minisart™ Plus Spritzenfilter für den Einmalgebrauch sind vollständige Filtereinheiten mit einer tensidfreien Membran aus Zelluloseacetat. Sie sind in drei farbcodierten Porengrößen sowie in sterilen und nicht-sterilen Ausführungen lieferbar.
Marke:  Sartorius 17829----------K
185.99 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10298630
  • 245.00 € / 50 Stück
Verfügbar ab: 30-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mit einem Glasfaser-Vorfilter für schwer zu filternde Flüssigkeiten. Sartorius Minisart™ Plus Spritzenfilter sind vollständige Einweg-Filtrationseinheiten mit einer Membran aus tensidfreiem Celluloseacetat. Wählen Sie aus drei farbcodierten Porengrößen in sterilen oder nicht sterilen Ausführungen.
Schnelle Sterilisation kleiner Volumen
  • Speziell entwickelt für Sterilfiltration schwer filtrierbarer Flüssigkeiten
  • Enthält einen Vorfilter aus Glasfaser auf der Membran aus Celluloseacetat
  • Einheiten sind fast frei von auslaugbaren und extrahierbaren Substanzen und filtern zuverlässig ohne Leckage
  • Lieferbar in drei farbcodierten Porengrößen: 0.2 μm (blau), 0.45 μm (gelb) oder 1.2 μm (rot)
  • Filtration ist so effektiv, dass der Durchsatz verdoppelt werden kann
  • Ideal für Probenreinigung, Partikelentfernung und Sterilfiltration von wässrigen Lösungen
Maximale Anwenderfreundlichkeit
  • Komplette Geräte sind einsatzbereit
  • Einmal-/Einweg-Filtereinheiten
  • Weibliche Luer Lock-Einlass-Verbindungsstücke mit männlichen Luer Lock Auslass-Verbindungsstücken
  • Geprüfte Qualität und zu 100 % während der Herstellung getestet
  • Steril (durch Ethylenoxid) und nicht steril verfügbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gelb
Hydrophil
SFCA
1 to 200 mL
5,16 cm2
0,1 mL
Weiblicher Luer-Lock
Glass Fiber
50/Packung
200 mL
Ja
Syringe
0,45 μm
Steril
Für schnelle Sterilisation kleiner Volumen
Metacrylat-Butadien-Styrol-Polymerisat (MBS)
Männlicher Luer-Lock-Anschluss
4.5bar
Spritzenfilter
28 mm