Learn More
Sartorius Minisart™ RC Spritzenvorsatzfilter, nicht steril
Verbindet schnelle Filtration kleiner Volumen zur Partikelentfernung mit maximaler Anwenderfreundlichkeit. Sartorius Minisart™ RC Spritzenfilter verwenden eine regenerierte Zellulosemembran zur Klärung von Proben mit kleinen Volumina. Ihnen stehen Porengrößen zwischen 0.2 und 0.45 μm in Filtern mit einem Durchmesser von 15, 25 und 4 mm zur Verfügung.
87.30 € - 1670.00 €
Spezifikation
Einwegprodukt | Ja |
---|---|
Material | Regenerierte Cellulose |
Sterilität | Nicht steril |
Gehäusematerial | Polypropylen |
Art des Einlasses | Weiblicher Luer-Lock |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Porengröße | Totvolumen (nach Luftspülung) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Porengröße | Totvolumen (nach Luftspülung) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10712712
|
Sartorius
17761----------K |
15 mm | 0,2 μm | 150 μl | 50/Packung |
169.00 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11776035
|
Sartorius
17761----------Q |
15 mm | 0,2 μm | 150 μl | 500/Packung |
930.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15902590
|
Sartorius
17761----------R |
15 mm | 0,2 μm | 150 μl | 1000/Packung |
1670.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10189650
|
Sartorius
17762----------K |
15 mm | 0,45 μm | 10 μl | 50/Packung |
169.00 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11516244
|
Sartorius
17762----------Q |
15 mm | 0,45 μm | 10 μl | 500/Packung |
1180.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10654471
|
Sartorius
17764----------K |
25 mm | 0,2 μm | 150 μl | 50/Packung |
142.00 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10710432
|
Sartorius
17765----------K |
25 mm | 0,45 μm | 150 μl | 50/Packung |
176.00 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10087820
|
Sartorius
17765----------Q |
25 mm | 0,45 μm | 150 μl | 500/Packung |
1290.00 €
500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10282121
|
Sartorius
17821----------K |
4,0 mm | 0,2 μm | 5 μl | 50/Packung |
111.00 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10169800
|
Sartorius
17821----------Q |
4,0 mm | 0,2 μm | 5 μl | 500/Packung |
795.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10519441
|
Sartorius
17822----------K |
4,0 mm | 0,45 μm | 5 μl | 50/Packung |
87.30 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10372861
|
Sartorius
17822----------Q |
4,0 mm | 0,45 μm | 5 μl | 500/Packung |
795.00 €
500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10211371
|
Sartorius
17764----------Q |
25 mm | 0,2 μm | 150 μl | 500/Packung |
1290.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
Verbindet schnelle Filtration kleiner Volumen zur Partikelentfernung mit maximaler Anwenderfreundlichkeit.Sartorius Minisart™ RC Spritzenfilter verwenden eine Membran aus regenerierter Cellulose zur Klärung von Proben mit kleinen Volumen.Wählen Sie zwischen 0,2 und 0,45 μm Porengröße in Filtern mit 15, 25 und 4 mm Durchmesser.
Einfache, schnelle und zuverlässige Filtration- Besitzt eine hydrophile, lösungsmittelbeständige Membran aus regenerierter Cellulose (RC)
- Bessere Kompatibilität zu wässrigen Lösungen und Lösungsmittelmischungen als Konkurrenzprodukte
- Hohe Flussrate gewährleistet schnelle Entfernung geringvolumiger Partikel ohne Lecks.
- Ideal für Probenreinigung und Partikelentfernung bei HPLC- oder GC-Analysen
- Polypropylen-Gehäuse
- Optimiert für die Filtration vor der Analyse
- Selbst gegen aggressive Lösungsmittel und Chemikalien beständig
- Fast frei von auslaug- und extrahierbaren Substanzen
- Weiblicher Luer Lock-Einlass mit mit männlichem Luer-Slip-Anschluss
- Anschlussbereite und anwenderfreundliche Filter-Kompletteinheiten
- Universelle Passform für Standardspritzen
- Entsorgbare Einwegartikel sind eine kostengünstige Option
- Bewährte Qualität, 100 % während der Herstellung kontrolliert
- Nicht sterile Optionen können mittels Ethylenoxid, Gammabestrahlung und Autoklavieren sterilisiert werden
Spezifikation
Ja | |
Nicht steril | |
Weiblicher Luer-Lock | |
Großpackung | |
Spritzenfilter |
Regenerierte Cellulose | |
Polypropylen | |
Männlicher Luer-Stecker | |
4.5 bar |