Learn More
Sartorius Minisart™ SRP Spritzenvorsatzfilter: Nicht steril, Luer-Slip-Auslass
Entwickelt für die Ultrareinigung von Proben mit kleinem Volumen in der HPLC- oder GC-Analyse. Sartorius Minisart™ SRP Spritzenfilter sind Einwegfilter mit einer chemisch beständigen PTFE-Membran und einem männlichen Luer-Slip-Anschluss. Erhältlich als Filter mit 4, 15 und 25 mm Durchmesser mit 0.2 oder 0.45 μm-Poren.
90.35 € - 1400.00 €
Spezifikation
Einwegprodukt Ja
Filtertyp Hydrophob
Material PTFE
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die einfache, schnelle und zuverlässige Ultrareinigung von Proben mit kleinem Volumen in der HPLC- oder GC-Analyse.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 9
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Porengröße Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Porengröße Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10600692
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius
17573----------Q
15 mm 0,2 μm 500/Packung
1125.00 €
500 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10410063
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius
17574----------K
15 mm 0,45 μm 50/Packung
165.00 €
50 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10087560
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius
17574----------Q
15 mm 0,45 μm 500/Packung
1030.00 €
500 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10109470
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius
17575----------K
25 mm 0,2 μm 50/Packung
224.00 €
50 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 11-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10363241
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius
17576----------Q
25 mm 0,45 μm 500/Packung
1400.00 €
500 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10464451
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius
17576----------K
25 mm 0,45 μm 50/Packung
176.00 €
50 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10382571
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius
17820----------K
4 mm 0,45 μm 50/Packung
90.35 €
50 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10479701
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius
17820----------Q
4 mm 0,45 μm 500/Packung
790.00 €
500 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10109420
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius
17575----------Q
25 mm 0,2 μm 500/Packung
1110.00 €
500 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Entwickelt für die Ultrareinigung von Proben mit kleinem Volumen in der HPLC- oder GC-Analyse.Sartorius Minisart™ SRP Spritzenfilter sind Einwegfilter mit einer chemisch beständigen Membran aus PTFE und einem Luer-Slip-Anschlussstecker.Erhältlich als Filter mit 4, 15 und 25 mm Durchmesser und mit 0,2 oder 0,45 µm Porengrößen.
Einfache, schnelle und zuverlässige Ultrareinigung
  • Mit einer beschichteten, hydrophoben PTFE-Membran, die chemisch inert ist
  • Ideal zum Filtern von Proben mit kleinem Volumen für die HPLC- oder GC-Analyse
  • Chemisch beständig für die Kompatibilität mit Lösungsmitteln (z. B. Aceton, Dimethylformamid und DMSO) oder aggressiven wässrigen Flüssigkeiten
  • Die Einheiten sind fast frei von Laugen und extrahierbaren Substanzen und filtern zuverlässig ohne Lecks
  • Geringe Adsorption von Analyten und maximale chemische Kompatibilität
Maximaler Anwenderkomfort
  • Ermöglicht eine schnelle Sterilisation mit hohen Durchflussraten bei niedrigem Einlassdruck
  • Vollständige, einfach zu bedienende Einheiten sind gebrauchsfertig und leicht zu handhaben
  • Weiblicher Luer Lock-Einlass mit männlichem Luer-Slip-Verbindungsstück
  • Bewährte Qualität, 100 % während der Herstellung kontrolliert
  • Auch steril (Ethylenoxid) erhältlich
Minisart™ SRP15 mm-Einheiten mit kleinem Spike-Auslass werden zum Filtern von Enghals-Fläschchen empfohlen
Spezifikation
Spezifikation
Ja
PTFE
Für die einfache, schnelle und zuverlässige Ultrareinigung von Proben mit kleinem Volumen in der HPLC- oder GC-Analyse.
Weiblicher Luer-Lock
Gehäuse 4.5bar
Hydrophob
Unsteril
Polypropylen
Männlicher Luer-Stecker
Spritzenfilter