Learn More
Sartorius Minisart™ SRP Spritzenvorsatzfilter: Nonsterile, Small Spike Outlet
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10097880 Alle ansehen Sartorius Produkte
Change view
Click to view available options
Porengröße:
0,2 μm
0,45 μm
Menge:
50/Packung
500/Packung
Packungsgröße:
50 Stück
500 Stück
Artikelnummer. Porengröße Menge unitSize
10097880 0,45 μm 50/Packung 50 Stück
10483881 0,2 μm 500/Packung 500 Stück
10602941 0,2 μm 50/Packung 50 Stück
10770612 0,45 μm 500/Packung 500 Stück
4 options
Artikelnummer. 10097880
Marke: Sartorius 17559K
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Gebrauchsfertige Einheiten für die einfache, schnelle und zuverlässige Ultrareinigung von Proben mit kleinem Volumen in der HPLC- oder GC-Analyse
Minisart SRP Einheiten mit sauberer und chemisch inerter PTFE-Membran. Für Lösungsmittel wie Aceton, Dimethylformamid und DMSO oder aggressive, wässrige Flüssigkeiten. Minisart SRP15 mit schmalem Spike-Ausgang wird für die Filtration von Enghalsfläschchen empfohlen.
  • Probenaufreinigung
  • Partikelentfernung
  • Einfache Handhabung
  • Nachgewiesene Qualität
  • Zu 100 % während der Herstellung getestet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Einwegprodukt Ja
Filtertyp Syringe Filter
Zur Verwendung mit (Geräte) Syringe
Material PTFE
Porengröße 0,45 μm
Probenvolumen 0.5 to 15 mL
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die einfache, schnelle und zuverlässige Ultrareinigung von Proben mit kleinem Volumen in der HPLC- oder GC-Analyse.
Art des Auslasses Kleiner Dorn
Menge 50/Packung
Typ Spritzenfilter
Volumen (metrisch) 15 mL
Durchmesser (metrisch) 15 mm