Learn More
Sartorius Membranfilter aus Polyamid (Nylon)
Empfohlen für die Filtration zur Partikelentfernung von Wasser, wässrigen Lösungen und Lösungsmitteln zur analytischen Bestimmung. Sartorius Membranfilter aus Polyamid (Nylon) sind weiße, unsterile Filter ohne Gitter. Wählen Sie aus zwei Porengrößen in vier Durchmessern. Großpackungen für Platz- und Kosteneinsparungen
Marke:  Sartorius 25006--25------N
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.07200kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10798121
  • 117.00 € / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Die hohe unspezifische Adsorption, die zum Verlust wichtiger Substanzen (z. B. aus Gewebekulturlösungen) führen kann, schränkt die Anwendung ein. Für diese Lösungen sind die Membranfilter CA und PES mit geringer Adsorption vorzuziehen.
Beschreibung
Beschreibung
Empfohlen für die Filtration zur Partikelentfernung von Wasser, wässrigen Lösungen und Lösungsmitteln zur analytischen Bestimmung.Sartorius Membranfilter aus Polyamid (Nylon) sind weiße, unsterile Filter ohne Gitter.Wählen Sie aus zwei Porengrößen in vier Durchmessern.Großpackungen für Platz- und Kosteneinsparungen
  • Hydrophile Membranen mit einer relativ hohen, nicht spezifischen Adsorption (BSA 100 μg/cm²)
  • Chemische Beständigkeit gegen Alkalilösungen und andere organische Lösungsmittel
  • Empfohlen für die folgenden Anwendungen:
    • Insbesondere für die Isolation von Legionellen empfohlen
    • Partikelentfernung aus wässrigen Lösungen und Lösungsmitteln für Analysen, wie HPLC
    • Sterile Filtration von wässrigen Lösungen und Lösungsmitteln
  • Lieferbar in einer Vielzahl an Optionen:
    • 0.2 und 0.45 μm Porengröße
    • 13, 25, 47 und 90 mm Durchmesser
  • Kann durch Autoklavieren bei 121 oder 134 °C oder mit Ethylenoxid sterilisiert werden
  • Großpackungen mit 100er-Kisten (25er-Kisten für 90 mm-Filter)
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Weiß
Polyamid (Nylon)
0,45 μm
35 ml/min
Hydrophil
115 μm
25 mm
Gehäuse 2.3bar
Membranmaterial
Nylon
Nicht steril
Empfohlen für die Filtration zur Partikelentfernung bei Wasser, wässrigen Lösungen und Lösungsmitteln zur analytischen Bestimmung.
100/Packung
Membranfilter