Learn More
Sartorius Membranfilter aus Polyamid (Nylon)
Empfohlen für die Filtration zur Partikelentfernung von Wasser, wässrigen Lösungen und Lösungsmitteln zur analytischen Bestimmung. Sartorius Membranfilter aus Polyamid (Nylon) sind weiße, unsterile Filter ohne Gitter. Wählen Sie aus zwei Porengrößen in vier Durchmessern. Großpackungen für Platz- und Kosteneinsparungen
91.90 € - 220.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Farbe | Weiß |
Material | Polyamid (Nylon) |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Empfohlen für die Filtration zur Partikelentfernung bei Wasser, wässrigen Lösungen und Lösungsmitteln zur analytischen Bestimmung. |
Hydrophobizität | Hydrophil |
Benachrichtigungen:
Die hohe unspezifische Adsorption, die zum Verlust wichtiger Substanzen (z. B. aus Gewebekulturlösungen) führen kann, schränkt die Anwendung ein. Für diese Lösungen sind die Membranfilter CA und PES mit geringer Adsorption vorzuziehen.
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Porengröße | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Porengröße | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10022381
|
Sartorius
25006--13------N |
13 mm | 0,45 μm | 35 ml/min |
99.80 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10798121
|
Sartorius
25006--25------N |
25 mm | 0,45 μm | 35 ml/min |
117.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10717242
|
Sartorius
25006--90------G |
90 mm | 0,45 μm | 35 ml/min |
173.00 €
25 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10143941
|
Sartorius
25007--13------N |
13 mm | 0,2 μm | 15 ml/min |
99.80 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10493131
|
Sartorius
25007--25------N |
25 mm | 0,2 μm | 15 ml/min |
127.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10047940
|
Sartorius
25007--90------G |
90 mm | 0,2 μm | 15 ml/min |
220.00 €
25 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10037940
|
Sartorius
25007--47------N |
47 mm | 0,2 μm | 15 ml/min |
213.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
12932671
|
Sartorius
25007--47------N |
47 mm | 0,2 μm | 15 ml/min |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
12942671
|
Sartorius
25006--25------N |
25 mm | 0,45 μm | 35 ml/min |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
10483131
|
Sartorius
25006--47------N |
47 mm | 0.45μm | 35mL/min. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
Empfohlen für die Filtration zur Partikelentfernung von Wasser, wässrigen Lösungen und Lösungsmitteln zur analytischen Bestimmung.Sartorius Membranfilter aus Polyamid (Nylon) sind weiße, unsterile Filter ohne Gitter.Wählen Sie aus zwei Porengrößen in vier Durchmessern.Großpackungen für Platz- und Kosteneinsparungen
- Hydrophile Membranen mit relativ hoher unspezifischer Adsorption (BSA100μg/cm²)
- Chemisch beständig gegen alkalische Lösungen und organische Lösungsmittel
- Ideal für folgende Anwendungsbereiche:
- Sehr empfehlenswert für die Isolierung von Legionellen
- Partikelentfernung aus wässrigen Lösungen und Lösungsmitteln für Analysen wie HPLC
- Sterile Filtration von wässrigen Lösungen und Lösungsmitteln
- In verschiedenen Ausführungen erhältlich.
- 0.2 und 0.45μm Porengröße
- Durchmesser von 13, 25, 47 und 90 mm
- Kann durch Autoklavieren bei 121 oder 134 °C oder mit Ethylenoxid sterilisiert werden
- Großpackung mit 100 Kartons (Kartons mit 25 Stück für 90 mm-Filter)
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Polyamid (Nylon) | |
Hydrophil |
Weiß | |
Empfohlen für die Filtration zur Partikelentfernung bei Wasser, wässrigen Lösungen und Lösungsmitteln zur analytischen Bestimmung. | |
115 μm |