Learn More
Sartorius Filterpapiere für qualitative Analysen Gütegrad 292
Diese Filterpapiere eignen sich besonders für qualitative Analysen, die einen niedrigen Aschegehalt erfordern.
9.00 € - 235.00 €
Spezifikation
Format | Scheibe |
---|---|
Particle Retention | 5 bis 8 μm |
Filtrationsgeschwindigkeit | 60 Sekunden |
Güte | 292 |
Menge | 100/Packung |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10215801
|
Sartorius
FT-3-205-185 |
185 mm |
40.30 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15952890
|
Sartorius
FT-3-205-175 |
175 mm |
37.60 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10377351
|
Sartorius
FT-3-205-320 |
320 mm |
69.30 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15962890
|
Sartorius
FT-3-205-270 |
270 mm |
77.30 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15972890
|
Sartorius
FT-3-205-500 |
500 mm |
235.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10194271
|
Sartorius
FT-3-205-240 |
240 mm |
65.50 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10565321
|
Sartorius
FT-3-205-150 |
150 mm |
26.90 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10307261
|
Sartorius
FT-3-205-125 |
125 mm |
20.70 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10632392
|
Sartorius
FT-3-205-055 |
55 mm |
13.40 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10524571
|
Sartorius
FT-3-205-070 |
70 mm |
12.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10594751
|
Sartorius
FT-3-205-090 |
90 mm |
12.30 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10114181
|
Sartorius
FT-3-205-110 |
110 mm |
16.10 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10721563
|
Sartorius
FT-3-205-030 |
30 mm |
12.95 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10086971
|
Sartorius
FT-3-205-042 |
42 mm |
9.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Description
- Reine Baumwoll-Linter oder Baumwoll-Linter mit optimiertem Zellstoff
- Keine Zusätze, wie z.B. Nassverfestigungsmittel
Specifications
Scheibe | |
60 Sekunden | |
100/Packung |
5 bis 8 μm | |
292 | |
0,18 mm |