Beschreibung
- Aschefrei (Aschegehalt ≤ 0,01 % gemäß DIN 540370)
- Nassfest
- Farbkodierte Box für einfache Auswahl
Spezifikation
Spezifikation
| Farbcode | Weiß |
| Format | Scheibe |
| Material | Linters aus 100 % Baumwolle (> (98 % Alpha-Cellulose, aschefrei) |
| Particle Retention | 8 bis 12 μm |
| Porengröße | 8 bis 12 μm |
| Sterilität | Unsteril |
| Filtrationsgeschwindigkeit | 20 Sekunden |
| Güte | 389 |
| Menge | 100/Packung |
| Dicke (metrisch) | 0,19 mm |
| Mehr anzeigen |