Learn More
Sartorius Filterpapiere für qualitative Analysen Gütegrad 392
Diese Filterpapiere eignen sich für quantitative und gravimetrische Analysen sowie zur Druck- oder Vakuumfiltration. Sie bestehen aus 100 % Baumwolllinters mit einem α-Cellulosegehalt von > 98 % und sind säuregewaschen, um die Papiere aschefrei zu machen und eine hohe Reinheit zu erreichen.
Marke:  Sartorius FT-3-105-050
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.04300kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15922860
  • 12.30 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
Description
Description
  • Aschefrei (Aschegehalt ≤ 0,01 % gemäß DIN 540370)
  • Nassfest
  • Farbkodierte Box für einfache Auswahl
Specifications
Specifications
Rot
5 bis 8 μm
392
0,17 mm
Scheibe
50 Sekunden
100/Packung
50 mm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers